Merck
ABE1440
Przeciwciało przeciw glikozylazie tyminy-DNA
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonim(y):
G/T mismatch-specific thymine DNA glycosylase, hTDG, Thymine-DNA glycosylase
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
ICC, WB
Citations:
1
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
mouse, human
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... TDG(6996)
General description
Specyficzna dla niedopasowania G/T tyminowa glikozylaza DNA (EC 3.2.2.29; UniProt Q13569; znana również jako hTDG, tyminowa glikozylaza DNA) jest kodowana przez gen TDG (Gene ID 6996) u człowieka. Naprawa przez wycięcie zasady (BER) jest inicjowana przez specyficzne dla uszkodzenia glikozylazy DNA, które rozpoznają i usuwają nieprawidłowe zasady poprzez hydrolizę wiązania N-glikozydowego, tworząc miejsce apurynowe/apirymidynowe (AP). Następnie (AP)-endonukleaza katalizuje nacięcie nici DNA 5′ do miejsca AP, przycięcie końca 5′ przez (AP)-lazę lub endonukleazę, resyntezę DNA przez polimerazę DNA i zamknięcie nici przez ligazę DNA. Jednofunkcyjne glikozylazy mają tylko aktywność glikozylazy, podczas gdy dwufunkcyjne glikozylazy posiadają dodatkową aktywność liazy AP i dlatego mogą przekształcić uszkodzenie zasady w przerwanie pojedynczej nici bez potrzeby stosowania oddzielnej endonukleazy AP. TDG jest monofunkcyjną glikozylazą DNA, która usuwa tyminę i uracyl z niedopasowanych substratów oligonukleotydowych G-T i G-U, a także wysoce mutagenny addukt 3,N4-etenocytozynę z dwuniciowego DNA. Powinowactwo TDG do wiązania DNA jest regulowane przez SUMOylację, która dramatycznie zmniejsza jego powinowactwo do substratu DNA i miejsca AP. Sumoilacja wzmacnia również stymulujący wpływ (AP)-endonukleazy (APE1/HAP1) na TDG.
Zaobserwowano ~55 kDa. Obliczono 46,05 kDa. 55-60 kDa niezmodyfikowane i 81-86 kDa posttranslacyjnie zmodyfikowane formy zgłoszone (Hardeland, U., et al. (2002). EMBO J. 21(6): 1456-1464). W niektórych lizatach mogą pojawić się niescharakteryzowane pasma.
Immunogen
Epitop: N-końcowy
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający sekwencji z N-końcowego regionu ludzkiej glikozylazy tymina-DNA.
Application
Analiza immunocytochemiczna: 2,5 µg/ml z reprezentatywnej partii wykryło glikozylazę tyminy-DNA w komórkach A431, HeLa, HUVEC i NIH/3T3.
Anti-Thymine-DNA Glycosylase Antibody to przeciwciało przeciwko glikozylazie Thymine-DNA do stosowania w Western Blotting i immunocytochemii.
Research Category
Epigenetics & Nuclear Function
Research Sub Category
Cell Cycle, DNA Replication & Repair
Physical form
Oczyszczone królicze przeciwciało poliklonalne w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyna (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Affinity purified
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Evaluated by Western Blotting in HeLa nuclear extract.
Western Blotting Analysis: A 1:5,000 dilution of this antibody detected Thymine-DNA Glycosylase in 10 µg of HeLa nuclear extract.
Other Notes
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c