Merck
SAB4700842
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CD79a antibody produced in mouse
clone HM57
Synonim(y):
BCR alpha, IGA, Ig-alpha, MB-1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
HM57, monoclonal
Postać
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
horse, guinea pig, chicken, pig, rabbit, bovine, opossum, mouse, rat, human
stężenie
1 mg/mL
metody
flow cytometry: 1.5 μg/mL
nr dostępu
NM_001783.3
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CD79A(973)
Opis ogólny
The antibody HM57 interacts with CD79a (Ig alpha), a 40-45 kDa subunit of B cell antigen-specific receptor (BCR) and its early developmental forms.
Immunogen
Synthetic peptide corresponding to amino acids 202-216 of human CD79a
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline with 15 mM sodium azide.