SAB4700229
Monoclonal Anti-CD79A antibody produced in mouse
clone HM47, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
HM47, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
pig, human, mouse
stężenie
1 mg/mL
metody
flow cytometry: suitable
izotyp
IgG1
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CD79A(973)
Opis ogólny
Cluster of differentiation 79A (CD79A), znany również jako gen mb-1, jest kodowany przez gen zmapowany na ludzkim chromosomie 19q13.2-13.3. Kodowane białko charakteryzuje się pojedynczą zewnątrzkomórkową domeną immunoglobulinową, domeną transbłonową i wewnątrzcytoplazmatyczną domeną sygnalizacyjną z motywem aktywacji opartym na tyrozynie immunoreceptorowej (ITAM).
Przeciwciało HM47 oddziałuje z CD79a (Ig alfa), podjednostką 40-45 kDa receptora specyficznego dla antygenu komórek B (BCR) i jego wczesnymi formami rozwojowymi.
Immunogen
Syntetyczny peptyd odpowiadający aminokwasom 208-222 ludzkiego CD79a
Zastosowanie
Odczynnik jest przeznaczony do analizy metodą cytometrii przepływowej. Sugerowane rozcieńczenie robocze dla cytometrii przepływowej wynosi 5 μg/ml próbki. Wskazane rozcieńczenie jest zalecanym punktem wyjściowym do użycia tego produktu. Stężenia robocze powinny być określane przez badacza.
Działania biochem./fizjol.
Cluster of differentiation 79A (CD79A) funkcjonuje jako wysoce specyficzny dla linii marker komórek limfoidalnych B. Odgrywa również kluczową rolę w diagnostyce ostrej białaczki. Mutacje w tym genie mogą być przyczyną agammaglobulinemii. CD79A działa jako potencjalny biomarker do wykrywania nowotworów linii B.
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4, with 15 mM sodium azide.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Giovanna Boi et al.
The journal of histochemistry and cytochemistry : official journal of the Histochemistry Society, 64(1), 18-31 (2015-10-22)
Drying of the tissue section, partial or total, during immunostaining negatively affects both the staining of tissue antigens and the ability to remove previously deposited antibody layers, particularly during sequential rounds of de-staining and re-staining for multiple antigens. The cause
[Prognostic effect of cytoplasmic CD79a expression in acute myeloid leukemia with t(8;21)].
Chung HJ
The Korean Journal of Laboratory Medicine, 27, 388-393 (2007)
CD79a: A Novel Marker for B-Cell Neoplasms in Routinely Processed
Tissue Samples
Mason DY
Blood, 86, 1453-1459 (1995)
Mutations in Ig? (CD79a) result in a complete block in B-cell development
Minegishi Y
The Journal of Clinical Investigation, 104, 1115-1121 (1999)
Structure, chromosomal localization, and methylation pattern of the human mb-1 gene.
Ha H
Journal of Immunology, 152, 5749-5757 (1994)