Kluczowe dokumenty
SAB4700668
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-Cytokeratin (Pan-reactive)-PE antibody produced in mouse
clone C-11, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Wybierz wielkość
100 μG
1890,00 zł
1890,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μG
1890,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
1890,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
phycoerythrin (R-PE) conjugate
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
C-11, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
mammals
stężenie
0.1 mg/mL
metody
flow cytometry: suitable
izotyp
IgG1
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... KRT1(3848)
Opis ogólny
Przeciwciało C-11 reaguje z peptydami cytokeratyn 4, 5, 6, 8, 10, 13, 18. Cytokeratyny należą do podrodziny filamentów pośrednich reprezentowanych w tkankach nabłonkowych.
Immunogen
Preparat wzbogacony keratyną z linii komórkowej ludzkiego raka naskórka A431
Zastosowanie
Odczynnik jest przeznaczony do analizy metodą cytometrii przepływowej. Sugerowane rozcieńczenie robocze dla cytometrii przepływowej wynosi 5 μg/ml próbki. Wskazane rozcieńczenie jest zalecanym punktem wyjściowym do użycia tego produktu. Stężenia robocze powinny być określane przez badacza.
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline containing 15 mM sodium azide and 0.2% high-grade protease free BSA as a stabilizing agent.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Han Li et al.
Molecular medicine reports, 20(3), 2441-2449 (2019-07-20)
Tissue remodeling is the pathological basis of the symptoms encountered in chronic rhinosinusitis (CRS). Epithelial‑mesenchymal transition (EMT) may participate in this process. The present study was designed to investigate the involvement of EMT in CRS. In addition, the prognostic value