SAB4700563
Anti-Cd8a low endotoxin antibody, Rat monoclonal
clone 53-6.7, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Wybierz wielkość
1190,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
1190,00 zł
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rat
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
53-6.7, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
mouse
stężenie
1 mg/mL
metody
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
zanieczyszczenia
≤1 EU/μg endotoxin (LAL)
izotyp
IgG2a
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
mouse ... Cd86(12524)
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie
Cechy i korzyści
Postać fizyczna
.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)