Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 100 μg | Przewidywany termin wysyłki20 maja 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 883,00 zł | |
| 500 μg | Przewidywany termin wysyłki20 maja 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 1350,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Quality Level
biological source
rat
conjugate
FITC conjugate
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
M5/114.15.2, monoclonal
species reactivity
mouse
packaging
antibody small pack of 25 μg
technique(s)
flow cytometry: suitable
isotype
IgG2bκ
UniProt accession no.
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
mouse ... Cd74(16149)
General description
Immunogen
Application
Inflammation & Immunology
Immunoglobulins & Immunology
Physical form
Preparation Note
Uwaga: Zaleca się przechowywanie nierozcieńczonego produktu w temperaturze 2-8°C i chronienie go przed długotrwałym działaniem światła. Nie zamrażać.
Analysis Note
Flow Cytometry Analysis: 0.25 μg from a representative lot detected MHC class II (I-A/I-E), FITC in one million C57Bl/6 splenocytes.
Other Notes
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| biological source rat | biological source rat | biological source rat | biological source rat |
| species reactivity mouse | species reactivity mouse | species reactivity mouse | species reactivity mouse |
| conjugate FITC conjugate | conjugate Allophycocyanin conjugate | conjugate PE | conjugate PE |
| clone M5/114.15.2, monoclonal | clone M5/114.15.2, monoclonal | clone M5/114.15.2, monoclonal | clone M5/114.15.2, monoclonal |
| Gene Information mouse ... Cd74(16149) | Gene Information mouse ... Cd74(16149) | Gene Information mouse ... Cd74(16149) | Gene Information mouse ... Cd74(16149) |
| antibody form purified antibody | antibody form purified antibody | antibody form purified antibody | antibody form purified antibody |
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| MABF809 | 04055977291087 |
| MABF808 | 04055977293807 |
| MABF807 | 04055977291070 |