Merck
06-127
Przeciwciało anty-PDGF, neutralizujące
Upstate®, from goat
Synonim(y):
Anty-PDGF-A, Anty-PDGF1
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
WB
Citations:
24
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
goat
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
bovine, pig, mouse, human
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... PDGFA(5154)
General description
14/16 kDa
Immunogen
Oczyszczony ludzki PDGF-AB; rozpoznaje PDGF AA, AB i BB.
Application
Kategoria badawcza
Sygnalizacja
Podkategoria badawcza
Czynniki wzrostu i receptory
Przeciwciało anty-PDGF, neutralizujące wykrywa poziom PDGF i zostało opublikowane i zatwierdzone do stosowania w WB.
Physical form
Chromatografia DEAE
Format: Oczyszczony
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Elyse Di Marco et al.
Free radical biology & medicine, 97, 556-567 (2016-07-23)
Smooth muscle cell (SMC) proliferation and fibrosis contribute to the development of advanced atherosclerotic lesions. Oxidative stress caused by increased production or unphysiological location of reactive oxygen species (ROS) is a known major pathomechanism. However, in atherosclerosis, in particular under
R M Feakins et al.
Human pathology, 31(10), 1214-1222 (2000-11-09)
The development of normal breast tissue and the pathogenesis of various tumors are influenced by growth factor-mediated epithelial-stromal interactions. Similar interactions may occur in fibroepithelial breast tumors. We have studied the expression of platelet-derived growth factor (PDGF) and PDGF beta
Luis Eduardo Becker et al.
Transplant international : official journal of the European Society for Organ Transplantation, 28(5), 553-564 (2015-01-30)
Histological evaluations of renal allograft biopsies are essential for diagnosis, but still show a low predictive value for long-term allograft function. One limitation relies on the fact that the analysis is usually based on a single biopsy sample, and therefore