Kluczowe dokumenty
SAB4700364
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CD25-PE antibody produced in mouse
clone MEM-181, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-IL-2R α chain, Anti-IL2RA
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
phycoerythrin (R-PE) conjugate
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
MEM-181, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
flow cytometry: suitable
izotyp
IgG1
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... IL2RA(3559)
Opis ogólny
Przeciwciało MEM-181 reaguje z CD25 (łańcuch alfa receptora interleukiny-2), przezbłonową glikoproteiną typu I o masie 55 kDa ulegającą ekspresji na aktywowanych limfocytach B i T, aktywowanych monocytach/makrofagach oraz na limfocytach T CD4+ (komórkach regulatorowych T); jest tracone na limfocytach B i T w stanie spoczynku.
Immunogen
Leukocyty krwi obwodowej aktywowane PHA
Zastosowanie
The reagent is designed for Flow Cytometry analysis of human blood cells using 20 μL reagent / 100 μL of whole blood or 1e6 cells in a suspension. The content of a vial (2 mL) is sufficient for 100 tests.
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline containing 15 mM sodium azide and 0.2% high-grade protease free BSA as a stabilizing agent.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Xifeng Wu et al.
Experimental and therapeutic medicine, 13(2), 519-522 (2017-03-30)
The aim of the present study was to evaluate the effectiveness and safety of recombinant human interleukin-11 (IL-11) with glucocorticoids for treatment of adult idiopathic thrombocytopenic purpura (ITP) and the regulatory effect on immune mechanisms. A total of 80 patients