Kluczowe dokumenty
SAB5500072
Sigma-Aldrich
Anti-CD79A antibody, Rabbit monoclonal
recombinant, expressed in proprietary host, clone SP18, tissue culture supernatant
Wybierz wielkość
100 μL
1510,00 zł
1510,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
1510,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
1510,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
rekombinowane
expressed in proprietary host
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
tissue culture supernatant
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
SP18, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human (tested)
reaktywność gatunkowa (przewidywana na podstawie homologii)
bovine, dog, pig
metody
flow cytometry: 1:100
immunohistochemistry: 1:400
izotyp
IgG
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CD79A(973)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Heterodimer połączony disiarczkiem, składający się z polipeptydów CD79a/mb-1 i CD79b/B29, jest niekowalencyjnie związany z immunoglobulinami związanymi z błoną na komórkach B, tworząc receptor Ag komórek B. CD79a pojawia się po raz pierwszy na etapie przed komórkami B i utrzymuje się do etapu komórek plazmatycznych, gdzie występuje jako składnik wewnątrzkomórkowy. CD79a występuje w większości ostrych białaczek typu prekursorowych komórek B, w liniach komórek B, chłoniakach z komórek B i w niektórych szpiczakach.
Immunogen
Syntetyczny peptyd pochodzący z regionu N-końca ludzkiego białka CD79a.
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
0,1 ml króliczego przeciwciała monoklonalnego dostarczonego jako supernatant hodowli tkankowej w buforze TBS/1% BSA o pH 7,5 z dodatkiem mniej niż 0,1% azydku sodu.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)