Merck
SAB4600200
Sigma-Aldrich
Anti-Rabbit IgG (H+L), highly cross-adsorbed, CF 680 antibody produced in goat
~2 mg/mL, affinity isolated antibody
Wybierz wielkość
50 μL
440,00 zł
0.125 ML
796,00 zł
440,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
50 μL
440,00 zł
0.125 ML
796,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
440,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
goat
Poziom jakości
białko sprzężone
CF 680 conjugate
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
secondary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
rabbit
stężenie
~2 mg/mL
metody
flow cytometry: 1-10 μg/mL
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
indirect immunofluorescence: 1-10 μg/mL
fluorescencja
λex 681 nm; λem 698 nm
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
Specyficzność
Wiąże wszystkie królicze IgG (minimalna reakcja krzyżowa z ludzkimi, mysimi i szczurzymi białkami surowicy)
Immunogen
królicze IgG (H+L)
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Supplied in phosphate buffered saline with 0.05% sodium azide, 50% glycerol and 2 mg/mL bovine serum albumin.
Uwaga dotycząca przygotowania
Protect from light.
Informacje prawne
This product is distributed by Sigma-Aldrich Co. under the authorization of Biotium, Inc. This product is covered by one or more US patents and corresponding patent claims outside the US patents or pending applications owned or licensed by Biotium, Inc. including without limitation: 12/334,387; 12/607,915; 12/699,778; 12/850,578; 61/454,484. In consideration of the purchase price paid by the buyer, the buyer is hereby granted a limited, non-exclusive, non-transferable license to use only the purchased amount of the product solely for the buyer′s own internal research in a manner consistent with the accompanying product literature. Except as expressly granted herein, the sale of this product does not grant to or convey upon the buyer any license, expressly, by implication or estoppel, under any patent right or other intellectual property right of Biotium, Inc. Buyer shall not resell or transfer this product to any third party, or use the product for any commercial purposes, including without limitation, any diagnostic, therapeutic or prophylactic uses. This product is for research use only. Any other uses, including diagnostic uses, require a separate license from Biotium, Inc. For information on purchasing a license to use this product for purposes other than research, contact Biotium, Inc., 3159 Corporate Place, Hayward, CA 94545, Tel: (510) 265-1027. Fax: (510) 265-1352. Email: [email protected].
CF is a trademark of Biotium, Inc.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Imke K Mandemaker et al.
Journal of cell science, 133(9) (2020-03-19)
Many chromatin remodeling and modifying proteins are involved in the DNA damage response, where they stimulate repair or induce DNA damage signaling. Interestingly, we identified that downregulation of the histone H1 (H1)-interacting protein SET results in increased resistance to a
Magdalena Murawska et al.
Cell reports, 37(5), 109944-109944 (2021-11-04)
Heterochromatin formation requires three distinct steps: nucleation, self-propagation (spreading) along the chromosome, and faithful maintenance after each replication cycle. Impeding any of those steps induces heterochromatin defects and improper gene expression. The essential histone chaperone FACT (facilitates chromatin transcription) has
Marjolein van Sluis et al.
Nature cell biology, 26(5), 770-783 (2024-04-11)
DNA-protein crosslinks (DPCs) arise from enzymatic intermediates, metabolism or chemicals like chemotherapeutics. DPCs are highly cytotoxic as they impede DNA-based processes such as replication, which is counteracted through proteolysis-mediated DPC removal by spartan (SPRTN) or the proteasome. However, whether DPCs
Leonid Andronov et al.
Communications biology, 5(1), 1100-1100 (2022-10-18)
Single molecule localization microscopy (SMLM) with a dichroic image splitter can provide invaluable multi-color information regarding colocalization of individual molecules, but it often suffers from technical limitations. Classical demixing algorithms tend to give suboptimal results in terms of localization precision
Marvin van Toorn et al.
Molecular cell, 82(7), 1343-1358 (2022-03-11)
Nucleotide excision repair (NER) counteracts the onset of cancer and aging by removing helix-distorting DNA lesions via a "cut-and-patch"-type reaction. The regulatory mechanisms that drive NER through its successive damage recognition, verification, incision, and gap restoration reaction steps remain elusive.