L8918
Anti-LC3 antibody produced in rabbit
~1 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-Lc3, LC3 Antibody - Anti-LC3 antibody produced in rabbit, Lc3 Antibody, Anti-MAP1 light chain 3-like protein 1, Anti-MAP1A/1B light chain 3A, Anti-MAP1A/1BLC3, Anti-MAP1A/MAP1B LC3A, Anti-MAP1ALC3, Anti-MAP1BLC3, Anti-MAP1LC3A, Anti-MAP1LC3B, Anti-Microtubule-associated protein 1 light chain 3 alpha, Anti-Microtubule-associated protein 1 light chain 3 beta, Anti-Microtubule-associated proteins 1A/1B light chain 3
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 16-18 kDa
reaktywność gatunkowa
mouse, human, rat
opakowanie
antibody small pack of 25 μL
stężenie
~1 mg/mL
metody
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): 5-10 μg using extracts of human U87 cells
western blot: 1-2 μg/mL using whole extracts of rat and mouse brain
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... MAP1LC3A(84557) , MAP1LC3B(81631)
mouse ... Map1lc3a(66734) , Map1lc3b(67443)
rat ... Map1lc3a(362245) , Map1lc3b(64862)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie
- western blotting
- immunofluorescence
- immunohistochemistry
- filter retardation assay
- immunocytochemistry
Immunofluorescence (3 papers)
Immunohistochemistry (1 paper)
Western Blotting (21 paper)
Działania biochem./fizjol.
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Not finding the right product?
Try our Narzędzie selektora produktów.
polecane
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
High titer lentiviral particles for LC3 variants used for live cell analysis of cellular autophagy.