Merck
SAB4600215
Sigma-Aldrich
Anti-Rabbit IgG (H+L), highly cross-adsorbed, CF 770 antibody produced in goat
~2 mg/mL, affinity isolated antibody
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
pochodzenie biologiczne
goat
Poziom jakości
białko sprzężone
CF 770 conjugate
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
secondary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
rabbit
stężenie
~2 mg/mL
metody
flow cytometry: 1-10 μg/mL
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
indirect immunofluorescence: 1-10 μg/mL
fluorescencja
λex 770 nm; λem 797 nm
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
Specyficzność
Wiąże wszystkie królicze IgG (minimalna reakcja krzyżowa z ludzkimi, mysimi i szczurzymi białkami surowicy)
Immunogen
królicze IgG (H+L)
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Supplied in phosphate buffered saline with 0.05% sodium azide, 50% glycerol and 2 mg/mL bovine serum albumin.
Uwaga dotycząca przygotowania
Protect from light.
Informacje prawne
This product is distributed by Sigma-Aldrich Co. under the authorization of Biotium, Inc. This product is covered by one or more US patents and corresponding patent claims outside the US patents or pending applications owned or licensed by Biotium, Inc. including without limitation: 12/334,387; 12/607,915; 12/699,778; 12/850,578; 61/454,484. In consideration of the purchase price paid by the buyer, the buyer is hereby granted a limited, non-exclusive, non-transferable license to use only the purchased amount of the product solely for the buyer′s own internal research in a manner consistent with the accompanying product literature. Except as expressly granted herein, the sale of this product does not grant to or convey upon the buyer any license, expressly, by implication or estoppel, under any patent right or other intellectual property right of Biotium, Inc. Buyer shall not resell or transfer this product to any third party, or use the product for any commercial purposes, including without limitation, any diagnostic, therapeutic or prophylactic uses. This product is for research use only. Any other uses, including diagnostic uses, require a separate license from Biotium, Inc. For information on purchasing a license to use this product for purposes other than research, contact Biotium, Inc., 3159 Corporate Place, Hayward, CA 94545, Tel: (510) 265-1027. Fax: (510) 265-1352. Email: [email protected].
CF is a trademark of Biotium, Inc.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Teresa Zelante et al.
Scientific reports, 14(1), 6651-6651 (2024-03-21)
Multiple sclerosis is a debilitating autoimmune disease, characterized by chronic inflammation of the central nervous system. While the significance of the gut microbiome on multiple sclerosis pathogenesis is established, the underlining mechanisms are unknown. We found that serum levels of
Magdalena Murawska et al.
Molecular cell, 77(3), 501-513 (2019-12-16)
The histone chaperone FACT and histone H2B ubiquitination (H2Bub) facilitate RNA polymerase II (Pol II) passage through chromatin, yet it is not clear how they cooperate mechanistically. We used genomics, genetic, biochemical, and microscopic approaches to dissect their interplay in
Arjan F Theil et al.
Human molecular genetics, 26(23), 4689-4698 (2017-10-04)
The rare recessive developmental disorder Trichothiodystrophy (TTD) is characterized by brittle hair and nails. Patients also present a variable set of poorly explained additional clinical features, including ichthyosis, impaired intelligence, developmental delay and anemia. About half of TTD patients are
Annamaria Srancikova et al.
Andrologia, 53(9), e14153-e14153 (2021-06-18)
Sex-specific differences in brain plasticity appear to be organised by testosterone, which is particularly important during the early stages of development. The main purpose of the present study was to examine the sex differences in mRNA and protein levels of
Alexandra Reichova et al.
Developmental neurobiology, 81(4), 366-388 (2021-02-21)
Oxytocin contributes to the regulation of cytoskeletal and synaptic proteins and could, therefore, affect the mechanisms of neurodevelopmental disorders, including autism. Both the Prader-Willi syndrome and Schaaf-Yang syndrome exhibit autistic symptoms involving the MAGEL2 gene. Magel2-deficient mice show a deficit