Merck
SAB4600085
Sigma-Aldrich
Anti-Rabbit IgG (H+L), highly cross-adsorbed, CF 568 antibody produced in goat
~2 mg/mL, affinity isolated antibody
Wybierz wielkość
50 μL
440,00 zł
250 μL
851,00 zł
440,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
50 μL
440,00 zł
250 μL
851,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
440,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
goat
Poziom jakości
białko sprzężone
CF 568 conjugate
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
secondary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
rabbit
stężenie
~2 mg/mL
metody
flow cytometry: 1-10 μg/mL
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
indirect immunofluorescence: 1-10 μg/mL
fluorescencja
λex 562 nm; λem 583 nm
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
Opis ogólny
Immunoglobulina G (IgG) należy do rodziny immunoglobulin. Zawiera łańcuch ciężki gamma (γ) w regionie stałym (C). IgG jest szeroko wyrażonym przeciwciałem surowicy. IgG jest monomerem zawierającym dwa identyczne łańcuchy ciężkie i dwa identyczne łańcuchy lekkie o masie cząsteczkowej odpowiednio 50 kDa i 25 kDa. Podstawowa struktura tego przeciwciała zawiera również wiązania dwusiarczkowe biorące udział w łączeniu dwóch łańcuchów ciężkich, łączeniu łańcuchów ciężkich i lekkich oraz znajduje się wewnątrz łańcuchów. IgG dzieli się dalej na cztery klasy, a mianowicie IgG1, IgG2, IgG3 i IgG4 z różnymi łańcuchami ciężkimi, nazwanymi odpowiednio γ1, γ2, γ3 i γ4. IgG są produkowane i wydzielane z komórek CD5+B, dominujących limfocytów w repertuarze komórek noworodka. IgG matki migruje przez łożysko do płodu i biernie uodparnia niemowlęta.
Specyficzność
Wiąże wszystkie królicze IgG (minimalna reakcja krzyżowa z ludzkimi, mysimi i szczurzymi białkami surowicy)
Immunogen
królicze IgG (H+L)
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Supplied in phosphate buffered saline with 0.05% sodium azide, 50% glycerol and 2 mg/mL bovine serum albumin.
Uwaga dotycząca przygotowania
Protect from light.
Informacje prawne
This product is distributed by Sigma-Aldrich Co. under the authorization of Biotium, Inc. This product is covered by one or more US patents and corresponding patent claims outside the US patents or pending applications owned or licensed by Biotium, Inc. including without limitation: 12/334,387; 12/607,915; 12/699,778; 12/850,578; 61/454,484. In consideration of the purchase price paid by the buyer, the buyer is hereby granted a limited, non-exclusive, non-transferable license to use only the purchased amount of the product solely for the buyer′s own internal research in a manner consistent with the accompanying product literature. Except as expressly granted herein, the sale of this product does not grant to or convey upon the buyer any license, expressly, by implication or estoppel, under any patent right or other intellectual property right of Biotium, Inc. Buyer shall not resell or transfer this product to any third party, or use the product for any commercial purposes, including without limitation, any diagnostic, therapeutic or prophylactic uses. This product is for research use only. Any other uses, including diagnostic uses, require a separate license from Biotium, Inc. For information on purchasing a license to use this product for purposes other than research, contact Biotium, Inc., 3159 Corporate Place, Hayward, CA 94545, Tel: (510) 265-1027. Fax: (510) 265-1352. Email: [email protected].
CF is a trademark of Biotium, Inc.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Jelmer Willems et al.
Scientific reports, 12(1), 4676-4676 (2022-03-20)
Visualizing the subcellular distribution of proteins and determining whether specific proteins co-localize is one of the main strategies in determining the organization and potential interactions of protein complexes in biological samples. The development of super-resolution microscopy techniques such as single-molecule
Johannes Alexander Müller et al.
Cell reports, 39(3), 110696-110696 (2022-04-21)
Stable function of networks requires that synapses adapt their strength to levels of neuronal activity, and failure to do so results in cognitive disorders. How such homeostatic regulation may be implemented in mammalian synapses remains poorly understood. Here we show
Nina M Alyoshina et al.
International journal of molecular sciences, 23(23) (2022-12-12)
Serotonin (5-HT) plays an essential role in regulating female reproductive function in many animals. 5-HT accumulates in the mammalian ovary with the involvement of membrane serotonin transporter SERT and is functionally active in the oocytes of growing follicles, but shows
Panagiotis Tsapras et al.
Cell reports, 38(4), 110286-110286 (2022-01-27)
Selective autophagy is a catabolic route that turns over specific cellular material for degradation by lysosomes, and whose role in the regulation of innate immunity is largely unexplored. Here, we show that the apical kinase of the Drosophila immune deficiency
Nina M Alyoshina et al.
International journal of molecular sciences, 24(14) (2023-07-29)
Serotonin (5-hydroxytryptamine, 5-HT) is known to be a regulator of oocyte maturation in a large number of animal species. In maturing mammalian oocytes, the accumulation of exogenous, maternal serotonin occurs due to the activity of the membrane transporter SERT. In