Merck
Wszystkie zdjęcia(7)
Kluczowe dokumenty
SAB4504445
Sigma-Aldrich
Anti-phospho-IkappaB-α (pSer32/36) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Wybierz wielkość
100 μG
2330,00 zł
2330,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μG
2330,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
2330,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 35 kDa
reaktywność gatunkowa
mouse, human, rat
stężenie
~1 mg/mL
metody
ELISA: 1:10000
immunofluorescence: 1:100-1:500
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:1000
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
phosphorylation (pSer32/pSer36)
informacje o genach
human ... NFKBIA(4792)
Immunogen
The antiserum was produced against synthesized peptide derived from human IkappaB-alpha around the phosphorylation site of Ser32/Ser36.
Immunogen Range: 15-64
Cechy i korzyści
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Postać fizyczna
Rabbit IgG in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Luping Zhang et al.
Pharmaceutical biology, 59(1), 303-310 (2021-03-16)
Physcion (Phy) exerts several pharmacological effects including anti-inflammatory, antioxidant, and antitumor properties. This study investigates the cytotoxicity and its underlying mechanisms of Phy on breast cancer. Human breast cancer cell MCF-7 was treated with 5-400 µM Phy for 24 h, MCF-7-xenografted BALB/c
Xiaocheng Li et al.
Molecular medicine (Cambridge, Mass.), 30(1), 106-106 (2024-07-23)
Investigating immune cell infiltration in the brain post-ischemia-reperfusion (I/R) injury is crucial for understanding and managing the resultant inflammatory responses. This study aims to unravel the role of the RPS27A-mediated PSMD12/NF-κB axis in controlling immune cell infiltration in the context