This product contains 10µg/ml Laminin and 50µg/ml Poly-L-Ornithine. Please see the link below to review additional information available in the product datasheet:
https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/413/177/lplo001pis-ms.pdf
Kluczowe dokumenty
LPLO001
Roztwór powlekający laminina/poli-L-ornityna
0.2 μm filtered, BioReagent, suitable for cell culture, Ready-to-use mixture
Synonim(y):
Czynniki przywiązania, Laminina, Mieszanka powłok, OWP, Poli-L-ornityna
Wybierz wielkość
979,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
979,00 zł
Polecane produkty
Poziom jakości
sterylność
0.2 μm filtered
linia produktu
BioReagent
Formularz
liquid
opakowanie
pack of 100 mL
metody
cell culture | mammalian: suitable
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
Zastosowanie
- Przyłączanie i rozprzestrzenianie różnych typów komórek
- Zwiększenie przyczepności komórek neuronalnych do plastiku i szkła
- Wspieranie wzrostu neurytów
- Odpowiedni do stosowania z kulturami bez surowicy lub z obniżoną zawartością surowicy
Działania biochem./fizjol.
Komponenty
Poly-L-Ornithine hydrobromide molecular weight is >100,000 Da, a positively charged amino acid polymer.
Uwaga dotycząca przygotowania
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
-
What are the specific concentrations of Laminin and Poly-ornithin in this mix? I cannot find this information.