Merck
Wszystkie zdjęcia(7)
Kluczowe dokumenty
SAB4503824
Sigma-Aldrich
Anti-phospho-p130 Cas (pTyr410) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Wybierz wielkość
100 μG
2140,00 zł
2140,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μG
2140,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
2140,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 93 kDa
reaktywność gatunkowa
mouse, rat, human
stężenie
~1 mg/mL
metody
ELISA: 1:5000
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:1000
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
phosphorylation (pTyr410)
informacje o genach
human ... BCAR1(9564)
Opis ogólny
Oporność raka piersi na antyestrogeny 1 (BCAR1), znana również jako p130 Cas, jest kodowana przez gen zmapowany na ludzkim chromosomie 16q23. BCAR1 należy do rodziny białek Cas (Crk-associated substrate). Białko charakteryzuje się amino-końcową domeną Src homology 3 (SH3), domeną wiążącą Src, dużą domeną substratową i domeną helisa-pętla-helisa.
Immunogen
Surowica odpornościowa została wytworzona przeciwko zsyntetyzowanemu peptydowi pochodzącemu z ludzkiego p130 Cas wokół miejsca fosforylacji Tyr410.
Zakres immunogenu: 376-425
Działania biochem./fizjol.
Antyestrogenowa oporność raka piersi 1 (BCAR1), znana również jako p130 Cas, odgrywa istotną rolę w różnych procesach komórkowych, takich jak migracja, adhezja, reorganizacja cytoszkieletu, interakcja gospodarz-patogen, przeżycie, proliferacja, transformacja i prawdopodobnie przerzuty. Jest on związany z receptorem czynnika wzrostu EGFR i supresorem przerzutów KAI1 in vitro. Nadekspresja BCAR1 w zlokalizowanych rakach prostaty (LPC) sugeruje, że białko to ma potencjał jako marker zarówno dla rokowania, jak i leczenia. Jest ono również uważane za potencjalny marker raka piersi. Neuronalne komórki prekursorowe wyrażają rozwojowo regulowane w dół białko 9 (NEDD-9) i BCAR1, poprzez SRC, promują usuwanie E-kadheryny z błony komórkowej i wyzwalają degradację E-kadheryny.
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Rabbit IgG in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Gaëlle Fromont et al.
The Prostate, 67(3), 268-273 (2006-12-29)
The 16q23 locus has been recently suggested in both breast and prostate cancer to contain a gene involved in disease progression. The breast cancer antiestrogen resistance 1 (BCAR1) gene, located at 16q23, contributes to many cellular processes including migration and
Lambert C J Dorssers et al.
Clinical cancer research : an official journal of the American Association for Cancer Research, 10(18 Pt 1), 6194-6202 (2004-09-28)
BCAR1, the human homologue of the rat p130Cas protein, was identified in a functional screen for human breast cancer cell proliferation resistant to antiestrogen drugs. Here, we study the prognostic value of quantitative BCAR1 levels in a large series of
Bo Deng et al.
Annals of surgical oncology, 20 Suppl 3, S701-S708 (2013-08-02)
This study was designed to determine the prognostic value of BCAR1 expression and its associations with clinical-demographical characteristics in multiple centers of non-small cell lung cancer (NSCLC) patients. Gene expression microarray (mRNA) of 77 adenocarcinomas from Mayo Clinic, RNA-sequencing of
Nadezhda Tikhmyanova et al.
PloS one, 6(7), e22102-e22102 (2011-07-19)
The Cas scaffolding proteins (NEDD9/HEF1/CAS-L, BCAR1/p130Cas, EFSSIN, and HEPL/CASS4) regulate cell migration, division and survival, and are often deregulated in cancer. High BCAR1 expression is linked to poor prognosis in breast cancer patients, while upregulation of NEDD9 contributes to the