Kluczowe dokumenty
Z649414
PTFE stirrer guides
shaft D 8 mm, joint: ST/NS 19/26
Wybierz wielkość
1 EA
1550,00 zł
1550,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
1550,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41100000
NACRES:
NB.72
1550,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Połączenie
joint: ST/NS19/26
producent / nazwa handlowa
Cowie 005.203.7
śr. wałka
8 mm
Opis ogólny
Do użytku ze szklanymi, metalowymi i PTFE wałkami mieszadeł.
Cechy:
  • Wysoki poziom odporności chemicznej
  • Ochrona przed wibracjami i redukcja drgań
  • Działanie w próżni (~5 mm Hg) i pod ciśnieniem (3-5 psi)
  • Brak zrzucania
  • Samozwalniający się pierścień łączący
  • Pasuje do standardowego szlifowanego złącza szklanego
  • Maksymalne zalecane prędkości: ciągła 500 obr/min, przerywana 800 obr/min
Unikalną cechą tej konstrukcji jest trwale obciążona kompozytowa uszczelka PTFE/PEEK i specjalnie wykonane szklane łożysko kulkowe zapewniające sztywność i płynność działania.
Uwaga: PEEK ma bardzo wysoki poziom odporności chemicznej z pewną podatnością tylko na silne kwasy mineralne.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)