Merck
Wszystkie zdjęcia(4)
Kluczowe dokumenty
SAB1402487
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-RNF40 antibody produced in mouse
clone 1C1, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
BRE1B, DKFZp686K191, GWIAZDA, KIAA0661, MGC13051, RBP95
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
1C1, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~37 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
capture ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... RNF40(9810)
Opis ogólny
Białko kodowane przez ten gen zawiera palec RING, motyw, o którym wiadomo, że bierze udział w interakcjach białko-białko i białko-DNA. Stwierdzono, że białko to oddziałuje z białkiem supresorowym nowotworu RB1. Badania szczurzego odpowiednika sugerują, że białko to może funkcjonować jako ligaza ubikwitynowo-białkowa E3 i ułatwiać ubikwitynację i degradację syntaksyny 1, która jest istotnym składnikiem mechanizmu uwalniania neuroprzekaźników. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
RNF40 (NP_055586, 102 a.a. ~ 200 a.a.) częściowe białko rekombinowane ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
DETVEALLRCHESQGELSSAPEAPGTQEGPTCDGTPLPEPGTSELRDPLLMQLRPPLSEPALAFVALGASSSEEVELELQGRMEFSKAAVSRVVEASD
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)