Kluczowe dokumenty
SAB4502616
Sigma-Aldrich
Anti-NF-κB p65 (Acetyl-Lys310) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
NFKB3, RELA, TF65, nuclear factor NF-κ-B p65 subunit, p65
Wybierz wielkość
100 μG
2140,00 zł
2140,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μG
2140,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
2140,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 60 kDa
reaktywność gatunkowa
mouse, human
stężenie
~1 mg/mL
metody
ELISA: 1:40000
immunofluorescence: 1:100-1:500
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:1000
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
acetylation (Lys310)
informacje o genach
human ... RELA(5970)
Opis ogólny
Przeciwciało anty-NF-κB p65 (Acetyl-Lys310) wykrywa endogenne poziomy całkowitego białka NF-κB p65 (Acetyl-Lys310).
RELA (v-rel avian reticuloendotheliosis viral oncogene homolog A) koduje ważny składnik kompleksu NF-κB (czynnik jądrowy κ-B). Znajduje się na ludzkim chromosomie 11q13.1. Jest również nazywany podjednostką 3 czynnika jądrowego κB (NFKB3).
Immunogen
Surowica odpornościowa została wytworzona przeciwko zsyntetyzowanemu peptydowi pochodzącemu z ludzkiego NF-kappaB p65 wokół acetylowanego miejsca Lys310.
Zakres immunogenu: 275-324
Zastosowanie
Przeciwciało anty-NF-κB p65 (Acetyl-Lys310) zostało użyte do western blottingu.
Działania biochem./fizjol.
RELA (v-rel avian reticuloendotheliosis viral oncogene homolog A) uczestniczy w szlaku sygnałowym czynnika jądrowego κ-B (NFKB). Kontroluje również stan zapalny. Zmiany w genie powodują schizofrenię i reakcje zaskoczenia.
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Rabbit IgG in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
17β-Estradiol Attenuates Hematoma Expansion through ERα/Sirt1/NF-?B Pathway in Hyperglycemic Intracerebral Hemorrhage Mice
Zheng Y, et al.
Stroke, 46(2), 485-485 (2015)
Yun Zheng et al.
Stroke, 46(2), 485-491 (2014-12-20)
17β-estradiol (E2) has been reported to reduce bleeding and brain injury in experimental intracerebral hemorrhage (ICH) model. However, it is not clear if E2 can prevent early hematoma expansion (HE) induced by hyperglycemia in acute ICH. The aim of this
Genome-wide association analysis of soluble ICAM-1 concentration reveals novel associations at the NFKBIK, PNPLA3, RELA, and SH2B3 loci.
Pare G, et al.
PLoS Genetics, 7(4), e1001374-e1001374 (2011)
Variants of the RELA gene are associated with schizophrenia and their startle responses.
Hashimoto R, et al.
Neuropsychopharmacology, 36(9), 1921-1921 (2011)
Chun-Cheih Chao et al.
Cell, 179(7), 1483-1498 (2019-12-10)
Metabolism has been shown to control peripheral immunity, but little is known about its role in central nervous system (CNS) inflammation. Through a combination of proteomic, metabolomic, transcriptomic, and perturbation studies, we found that sphingolipid metabolism in astrocytes triggers the