AB16502
Anti-AIF Antibody, NT
Chemicon®, from rabbit
Synonim(y):
Apoptosis Inducing Factor
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
reaktywność gatunkowa
human
producent / nazwa handlowa
Chemicon®
metody
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... AIFM1(9131)
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Apoptosis & Cancer
Apoptosis - Additional
K562 cell lysate from HeLa cells can be used as a positive control and a 67 kDa band should be detected.
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Powiązanie
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Inne uwagi
Informacje prawne
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2