AB356492M
Anti-Cas9 (Chicken Polyclonal)
from chicken
Synonim(y):
SaCas9, CRISPR-associated endonuclease Cas9
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
chicken
Poziom jakości
forma przeciwciała
unpurified
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
reaktywność gatunkowa
bacteria, Staphylococcus aureus
metody
immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgY
numer dostępu UniProt
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Epigenetics & Nuclear Function
Immunofluorescence Analysis: A 1:1,000 dilution from a representative lot detected Cas9 in HEK293 cells transfceted with GFP-Cas9 from Staphylococcus aureus (Courtesy of Dr. Gerry Shaw).
Jakość
Western Blotting Analysis: A 1:2,000 dilution of this antibody detected Cas9 in 40 µg of lysate from HEK293 cells transfected with GFP-Cas9 from Staphylococcus aureus.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Inne uwagi
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2