Merck
AB5174
Przeciwciało przeciwko kanałowi potasowemu Kv1.1
Chemicon®, from rabbit
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
IHC, IP, WB
Citations:
5
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
mouse, rat
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
immunohistochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... KCNA1(3736)
Immunogen
Białko fuzyjne GST i C-końcowa część mysiego białka Kv1.1 (aminokwasy 416-495) (przystąpienie P16388).
Application
Przeciwciało przeciw kanałowi potasowemu Kv1.1 wykrywa poziom kanału potasowego Kv1.1 i zostało opublikowane i zatwierdzone do stosowania w IH, IP i WB.
Western blot: 1:200 przy użyciu ECL; wykrywa pasmo ~ 86 kDa na błonach mysich; mogą być również obecne mniejsze pasma. Dojrzałe kanały są glikozylowane, co może prowadzić do rozmazanych lub nieco większych pasm w niektórych preparatach. Ważne jest, aby użyć pełnego zakresu inhibitorów proteinaz w celu uzyskania białek o pełnej długości.
Immunohistochemia na skrawkach mózgu szczura.
Immunoprecypitacja
Rozcieńczenia powinny być wykonane przy użyciu białka nośnikowego, takiego jak BSA (1-3%)
Optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego.
Research Category
Neuroscience
Research Sub Category
Ion Channels & Transporters
Biochem/physiol Actions
Rozpoznaje białko Kv1.1 o pełnej długości. Nie reaguje krzyżowo z żadnymi innymi antygenami kanału potasowego testowanymi do tej pory.
Physical form
Immunoglobulina oczyszczona metodą powinowactwa. Liofilizowana z soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, pH 7,4, zawierającej 1% BSA i 0,025% azydku sodu jako środka konserwującego. Rozpuścić w 200 μl sterylnej wody dejonizowanej. Przed użyciem odwirować preparat przeciwciała (10 000 xg przez 5 min).
Preparation Note
Przechowywać liofilizowany materiał w temperaturze -20°C przez okres do 12 miesięcy. Po rekonstytucji przechowywać w temperaturze -20°C w nierozcieńczonych podwielokrotnościach przez okres do 6 miesięcy. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania.
Analysis Note
Kontrola
ANTYGEN KONTROLNY: Do przeciwciała dołączono bezpłatnie 120 μg antygenu kontrolnego (liofilizowany proszek w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, pH 7,4, zawierający 5% sacharozy i 0,025% azydku sodu). Roztwór podstawowy antygenu można sporządzić przy użyciu 200 μl sterylnej wody dejonizowanej. W przypadku kontroli pozytywnej, w Western blot przy użyciu 40 ng białka na pas. W przypadku kontroli negatywnej, preinkubować 3-5 μg białka fuzyjnego z 1 μg przeciwciała przez godzinę w temperaturze pokojowej. Optymalne stężenia muszą zostać określone przez użytkownika końcowego.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Joy H Meserve et al.
PLoS genetics, 17(6), e1008943-e1008943 (2021-06-02)
The acoustic startle response is an evolutionarily conserved avoidance behavior. Disruptions in startle behavior, particularly startle magnitude, are a hallmark of several human neurological disorders. While the neural circuitry underlying startle behavior has been studied extensively, the repertoire of genes
Jessica C Nelson et al.
Current biology : CB, 30(14), 2729-2738 (2020-06-06)
Habituation is an adaptive learning process that enables animals to adjust innate behaviors to changes in their environment. Despite its well-documented implications for a wide diversity of behaviors, the molecular and cellular basis of habituation learning is not well understood.
Sunitha Rangaraju et al.
Aging cell, 8(2), 178-191 (2009-02-26)
Peripheral nerves from aged animals exhibit features of degeneration, including marked fiber loss, morphological irregularities in myelinated axons and notable reduction in the expression of myelin proteins. To investigate how protein homeostatic mechanisms change with age within the peripheral nervous
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
AB517404053252622298