Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 μL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2070,00 zł |
1 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 13 810,00 zł |
Informacje o tej pozycji
2070,00 zł
recombinant
expressed in HEK 293 cells
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
RM360, monoclonal, recombinant monoclonal
form
buffered aqueous glycerol solution
species reactivity
human
technique(s)
immunohistochemistry: 1:100-1:200, western blot: 100-500
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... MKI67(4288)
Immunogen
Biochem/physiol Actions
Physical form
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description recombinant, expressed in HEK 293 cells, clone RM360, purified immunoglobulin | description affinity isolated antibody | description - | description clone SP6, recombinant, expressed in proprietary host, tissue culture supernatant |
| Gene Information human ... MKI67(4288) | Gene Information human ... MKI67(4288) | Gene Information human ... MKI67(4288) | Gene Information human ... MKI67(4288) |
| species reactivity human | species reactivity human | species reactivity rat, mouse, human | species reactivity human (tested) |
| conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated |
| clone RM360, monoclonal, recombinant monoclonal | clone polyclonal | clone polyclonal | clone SP6, monoclonal |
| antibody form purified immunoglobulin | antibody form affinity isolated antibody | antibody form affinity isolated antibody | antibody form tissue culture supernatant |
| form buffered aqueous glycerol solution | form buffered aqueous solution | form buffered aqueous solution | form - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Anti-KI67 antibody, Rabbit monoclonal
— lub —
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?