Kluczowe dokumenty
WH0004288M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-MKI67 antibody produced in mouse
clone 7B8, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-KIA, Anti-Ki67
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
7B8, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunofluorescence: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu GenBank
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... MKI67(4288)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Gen ten koduje białko jądrowe, które jest związane i może być niezbędne do proliferacji komórkowej. Opisano alternatywnie splicowane warianty transkryptu. Pokrewny pseudogen istnieje na chromosomie X. (dostarczony przez RefSeq)
Ki-67 (antygen KI-67) ma gen o wielkości 29 545 bp i składa się z 15 eksonów i 14 intronów. Ma on orientację nici ujemnej. Gen ten znajduje się na ludzkim chromosomie 10q26.2.
Immunogen
MKI67 (NP_002408, 3157 a.a. ~ 3256 a.a.) częściowe białko rekombinowane ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
RSARQNESSQPKVAEESGQKSAKVLMQNQKGKGEAGNSDSMCLRSRKTKSQPAASTLESKSVQRVTRSVKRCAENPKKAEDNVCVKKIRTRSHRDSEDI
Zastosowanie
Przeciwciało monoklonalne anty-MKI67 zostało użyte w immunohistochemii (IHC).
Działania biochem./fizjol.
Białko Ki-67 (antygen KI-67) działa jako komórkowy marker proliferacji. Białko to odgrywa ważną rolę w utrzymaniu i regulacji cyklu podziału komórek. Ki-67, część peryferii chromosomu mitotycznego, działa jako biologiczny środek powierzchniowo czynny w celu utrzymania poszczególnych chromosomów mitotycznych rozproszonych w cytoplazmie po demontażu otoczki jądrowej.
Postać fizyczna
Roztwór w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, pH 7,4
Informacje prawne
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Expression of FOXC2, PinX1, Ki-67 and Cyclin D1 in cutaneous cell carcinoma
Zhao H, et al.
Oncology Letters, 14(1), 635-638 (2017)
Prognostic impact of Ki-67 in patients with gastric cancer-the importance of depth of invasion and histologic differentiation
Ko GH, et al.
Medicine, 96(25) (2017)
Ki-67 acts as a biological surfactant to disperse mitotic chromosomes.
Cuylen S, et al.
Nature, 535(7611), 308-308 (2016)
C Schlüter et al.
The Journal of cell biology, 123(3), 513-522 (1993-11-01)
The antigen defined by mAb Ki-67 is a human nuclear protein the expression of which is strictly associated with cell proliferation and which is widely used in routine pathology as a "proliferation marker" to measure the growth fraction of cells
Haiying Zhao et al.
Oncology letters, 14(1), 635-638 (2017-07-12)
We investigated the expression of FOXC2, PinX1, Ki-67 and Cyclin D1 in cutaneous cell carcinoma. We collected 30 cutaneous squamous cell carcinoma (SCC), 30 cutaneous basal cell carcinoma (BCC) and 30 normal skin tissues. The protein expression and gene expression