Kluczowe dokumenty
SAB5500134
Sigma-Aldrich
Anti-KI-67 antibody, Rabbit monoclonal
recombinant, expressed in proprietary host, clone SP6, tissue culture supernatant
Wybierz wielkość
100 μL
1430,00 zł
1430,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
1430,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
1430,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
rekombinowane
expressed in proprietary host
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
tissue culture supernatant
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
SP6, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human (tested)
reaktywność gatunkowa (przewidywana na podstawie homologii)
bovine
metody
immunohistochemistry: 1:200
izotyp
IgG
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... MKI67(4288)
Opis ogólny
Ki-67 jest białkiem jądrowym, które ulega ekspresji w komórkach proliferujących. Ki-67 ulega preferencyjnej ekspresji w późnych fazach G1, S, M i G2 cyklu komórkowego, podczas gdy komórki w fazie G0 (spoczynku) są ujemne dla tego białka.
Marker genu proliferacji Ki-67 (MKI67), obejmujący 15 eksonów, jest mapowany na ludzkim chromosomie 10q26.2. Kodowane białko zawiera wiążącą fosfopeptydy domenę forkhead-associated (FHA) i miejsce wiążące fosfatazę białkową 1 (PP1) na N-końcu. Posiada 16 tandemowych powtórzeń w regionie centralnym oraz pary leucyny i argininy (LR) na C-końcu.
Immunogen
Syntetyczny peptyd z C-końca ludzkiego białka Ki-67.
Zastosowanie
Przeciwciało anty-KI-67, królicze monoklonalne zostało użyte w immunohistochemii.
Działania biochem./fizjol.
Marker proliferacji Ki-67 (MKI67), który jest częścią peryferii chromosomów mitotycznych, działa jako biologiczny środek powierzchniowo czynny w celu utrzymania poszczególnych chromosomów mitotycznych rozproszonych w cytoplazmie po demontażu otoczki jądrowej. Ki-67 jest istotnym markerem prognostycznym w raku piersi i prostaty. Ekspresja kodowanego białka jest związana z szybkością proliferacji komórek. Ki-67 ulega ekspresji we wszystkich aktywnych fazach cyklu komórkowego (G (1), S, G (2) i mitozy), z wyjątkiem komórek spoczynkowych (G (0)). Dlatego białko to jest uważane za silny marker proliferacji komórek.
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
0,1 ml króliczego przeciwciała monoklonalnego dostarczonego jako supernatant hodowli tkankowej w buforze TBS/1% BSA o pH 7,5 z dodatkiem mniej niż 0,1% azydku sodu.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
The Ki?67 protein: from the known and the unknown.
Scholzen T and Johannes G
Journal of Cellular Physiology, 182(3), 311-322 (2000)
Ki67 labelling index: an independent predictor of progression in prostate cancer treated by radical prostatectomy.
Bubendrof L, et al.
The Journal of Pathology, 178(4), 437-441 (1996)
Ki-67 is a prognostic parameter in breast cancer patients: results of a large population-based cohort of a cancer registry.
Inwald E C, et al.
Breast Cancer Research and Treatment, 139(2), 539-552 (2013)
Veronique L Veenstra et al.
Molecular oncology, 11(8), 1050-1064 (2017-05-10)
Pancreatic ductal adenocarcinoma (PDAC) is marked by an abundant stromal deposition. This stroma is suspected to harbor both tumor-promoting and tumor-suppressing properties. This is underscored by the disappointing results of stroma targeting in clinical studies. Given the complexity of tumor-stroma
Job Komen et al.
Micromachines, 13(5) (2022-05-29)
The cancer xenograft model in which human cancer cells are implanted in a mouse is one of the most used preclinical models to test the efficacy of novel cancer drugs. However, the model is imperfect; animal models are ethically burdened