Merck
Wszystkie zdjęcia(7)
Kluczowe dokumenty
HPA007459
Sigma-Aldrich
Anti-ROCK2 antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-ρ Kinase 2 antibody produced in rabbit, Anti-ρ-Associated protein kinase 2 antibody produced in rabbit, Anti-ρ-Associated, coiled-coil-containing protein kinase 2 antibody produced in rabbit, Anti-p164 ROCK-2 antibody produced in rabbit
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
rat, mouse, human
rozszerzona walidacja
independent
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunohistochemistry: 1:500-1:1000
sekwencja immunogenna
FVGNQLPFIGFTYYRENLLLSDSPSCRETDSIQSRKNEESQEIQKKLYTLEEHLSNEMQAKEELEQKCKSVNTRLEKTAKELEEEITLRKSVESALRQLEREKALLQHKNAEYQRKADHEADK
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ROCK2(9475)
Opis ogólny
ROCK (Rho-associated, coiled-coil containing protein kinase) ma dwie izoformy, ROCK1 i ROCK2, które mają 65% podobieństwa sekwencji. ROCK ma trzy domeny, które obejmują N-końcową domenę katalityczną (CAT), środkową domenę zwiniętej cewki, która pośredniczy w homodimeryzacji, oraz domeny wiążące Rho (RB) i domenę pleckstrin homology (PH) (domena RB/PH) na C-końcu. Domena RB/PH działa jako domena autoinhibicyjna i hamuje aktywność kinazową CAT.
Immunogen
ρ-Associated protein kinase 2 recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
Anti-ROCK2 antibody produced in rabbit, a Prestige Antibody, is developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project . Each antibody is tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues. These images can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. The antibodies are also tested using immunofluorescence and western blotting. To view these protocols and other useful information about Prestige Antibodies and the HPA, visit sigma.com/prestige.
Działania biochem./fizjol.
Gen ROCK2 (Rho-associated, coiled-coil containing protein kinase 2) koduje kinazę serynowo-treoninową, która służy jako efektor dla małej GTPazy RhoA. ROCK2 jest zlokalizowana w jądrze i jest zdolna do asocjacji i fosforylacji p300, zwiększając w ten sposób aktywność acetylotransferazy p300. ROCK funkcjonuje w kilku czynnościach komórkowych, takich jak regulacja cytoszkieletu aktynowego i polaryzacji komórek, adhezji komórek, cytokinezy i ekspresji genów. Hamuje końcowe różnicowanie keratynocytów. W ROCK2 domena RB/PH jest rozszczepiana przez granzym B w celu wygenerowania aktywnej formy, która bierze udział w generowaniu cytoplazmatycznego pęcherzyka apoptotycznego. Oddziałuje z nukleofosminą/B23 i inicjuje duplikację centrosomu.
Cechy i korzyści
Prestige Antibodies® to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał Prestige Antibodies® z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST71422
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Stoyan Popkirov et al.
Acta neuropathologica communications, 5(1), 40-40 (2017-05-31)
Onconeural antibodies are associated with cancer and paraneoplastic encephalitis. While their pathogenic role is still largely unknown, their high diagnostic value is undisputed. In this study we describe the discovery of a novel target of autoimmunity in an index case
Benedek Bozóky et al.
International journal of cancer, 133(2), 286-293 (2013-01-16)
Increasing evidence indicates the importance of the tumor microenvironment, in particular cancer-associated fibroblasts, in cancer development and progression. In our study, we developed a novel, visually based method to identify new immunohistochemical signatures of these fibroblasts. The method employed a
Jonathan M Weiss et al.
Science signaling, 9(437), ra73-ra73 (2016-07-21)
Rho-associated kinase 2 (ROCK2) determines the balance between human T helper 17 (TH17) cells and regulatory T (Treg) cells. We investigated its role in the generation of T follicular helper (TFH) cells, which help to generate antibody-producing B cells under
Zhiyong Ma et al.
Molecular and cellular biology, 26(23), 9016-9034 (2006-10-04)
Nucleophosmin (NPM)/B23 has been implicated in the regulation of centrosome duplication. NPM/B23 localizes between two centrioles in the unduplicated centrosome. Upon phosphorylation on Thr(199) by cyclin-dependent kinase 2 (CDK2)/cyclin E, the majority of centrosomal NPM/B23 dissociates from centrosomes, but some
Michael Sebbagh et al.
The Journal of experimental medicine, 201(3), 465-471 (2005-02-09)
Caspase activation in target cells is a major function of granzyme B (grB) during cytotoxic lymphocyte granule-induced apoptosis. grB-mediated cell death can occur in the absence of active caspases, and the molecular targets responsible for this additional pathway remain poorly