Kluczowe dokumenty
SAB4500541
Sigma-Aldrich
Anti-Catenin-β antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
CATNB, CTNB1, CTNNB, catenin β, catenin (cadherin-associated protein) β 1
Wybierz wielkość
100 μG
2330,00 zł
2330,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Rekombinowane, niezawierające konserwantów przeciwciało jest dostępne dla Twojego celu. Wypróbuj ZRB05665
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μG
2330,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
2330,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Rekombinowane, niezawierające konserwantów przeciwciało jest dostępne dla Twojego celu. Wypróbuj ZRB05665
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 85 kDa
reaktywność gatunkowa
rat, mouse, human
stężenie
~1 mg/mL
metody
ELISA: 1:40000
immunofluorescence: 1:100-1:500
western blot: 1:500-1:1000
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CTNNB1(1499)
Opis ogólny
Przeciwciało anty-Katenina-βwykrywa endogenne poziomy całkowitego białka Katenina-β.
Immunogen
Surowica odpornościowa została wytworzona przeciwko zsyntetyzowanemu peptydowi pochodzącemu z ludzkiej kateniny-beta.
Zakres immunogenu: 620-669
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Rabbit IgG in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Cheng Wang et al.
Oncology reports, 44(2), 711-721 (2020-07-07)
Mounting evidence indicates that there exists an association between heparanase (HPSE) and several physiological and pathological mechanisms in humans. However, the dynamics of the mechanisms involved in the regulation of HPSE expression in pancreatic cancer (PC) remain unclear. The aim
Katharine Goodwin et al.
iScience, 25(3), 103838-103838 (2022-03-08)
Smooth muscle guides the morphogenesis of several epithelia during organogenesis, including the mammalian airways. However, it remains unclear how airway smooth muscle differentiation is spatiotemporally patterned and whether it originates from transcriptionally distinct mesenchymal progenitors. Using single-cell RNA-sequencing of embryonic
Yajun Wei et al.
Cancer management and research, 12, 2097-2108 (2020-04-08)
There is a growing number of evidence which report the relationship of the dual-specificity phosphatases 14 (DUSP14) with physiological and pathological mechanisms in the human body. However, it is still not known what if any role DUSP14 plays in pancreatic