SAB4300548
Anti-IGF1R (Ab-1280) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-CD221 antibody produced in rabbit, Anti-IGFIR antibody produced in rabbit, Anti-JTK13 antibody produced in rabbit, Anti-MGC142170 antibody produced in rabbit, Anti-insulin-like growth factor 1 receptor antibody produced in rabbit
Wybierz wielkość
1870,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
1870,00 zł
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
~200 kDa
~95 kDa
reaktywność gatunkowa
mouse, human
stężenie
1 mg/mL
metody
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:1000
izotyp
IgG
sekwencja immunogenna
( S-F-Y-Y-S)
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... IGF1R(3480)
Immunogen
Cechy i korzyści
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)