Kluczowe dokumenty
SAB4300069
Sigma-Aldrich
Anti-phospho-IGF1R (pTyr1165/pTyr1166) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-CD221 antibody produced in rabbit, Anti-IGFIR antibody produced in rabbit, Anti-JTK13 antibody produced in rabbit, Anti-MGC142170 antibody produced in rabbit, Anti-insulin-like growth factor 1 receptor antibody produced in rabbit
Wybierz wielkość
100 μG
2160,00 zł
2160,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μG
2160,00 zł
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
2160,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
~200 kDa
~95 kDa
reaktywność gatunkowa
rat, mouse, human
stężenie
1 mg/mL
metody
indirect immunofluorescence: 1:100-1:200
western blot: 1:500-1:1000
izotyp
IgG
sekwencja immunogenna
(T-D-YP-YP-R-K)
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
phosphorylation (pTyr1165/pTyr1166)
informacje o genach
human ... IGF1R(3480)
Opis ogólny
Receptor insulinopodobnego czynnika wzrostu 1 (IGF1R) jest kodowany przez gen zmapowany na ludzkim chromosomie 15q25- qter. Kodowane białko jest transmembranowym heterotetramerem. Jest ono strukturalnie podobne do receptora insuliny.
Immunogen
Sekwencja peptydowa wokół miejsca fosforylacji tyrozyny 1165/tyrozyny 1166 (T-D-Y(p)-Y(p)-R-K), zgodnie z białkiem IGF1R.
Działania biochem./fizjol.
Receptor insulinopodobnego czynnika wzrostu 1 (IGF1R) po związaniu ze swoim ligandem, IGF2, reguluje proliferację i wzrost komórek. Kodowane białko ułatwia również prawidłowy wzrost embrionalny i postnatalny. Odgrywa kluczową rolę w rozwoju embrionalnym. Mutacje w IGF2 są związane z zespołem Silvera-Russella i zespołem chromosomu pierścieniowego 15. Jest on regulowany w górę w raku jajnika.
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Opis wartości docelowych
Receptor ten wiąże insulinopodobny czynnik wzrostu 1 (IGF1) z wysokim powinowactwem i IGF2 z niższym powinowactwem. Ma aktywność kinazy tyrozynowo-białkowej, która jest niezbędna do aktywacji kaskady sygnalizacyjnej stymulowanej przez IGF1. Gdy występuje w receptorze hybrydowym z INSR, wiąże IGF1.
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline containing 0.02% sodium azide and 50% glycerol
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Hemizygosity at the insulin-like growth factor I receptor (IGF1R) locus and growth failure in the ring chromosome 15 syndrome.
Peoples R
Cytogenetics and Cell Genetics, 70, 228-234 (1995)
Paternally Inherited IGF2 Mutation and Growth Restriction.
Begemann M
The New England Journal of Medicine, 373, 349-356 (2015)
High IGF2 expression is associated with poor clinical outcome in human ovarian cancer.
Dong Y
Oncology Reports, 34 (2015)
Cell proliferation activities on skin fibroblasts from a short child with absence of one copy of the type 1 insulin-like growth factor receptor (IGF1R) gene and a tall child with three copies of the IGF1R gene.
Okubo Y
The Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism, 88, 5981-5988 (2003)