Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 vial | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 4340,00 zł 3689,00 zł |
Informacje o tej pozycji
3689,00 zł
Cena katalogowa4340,00 złZaoszczędź 15%biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
peroxidase conjugate
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
V5-10, monoclonal
form
lyophilized powder
packaging
vial of 0.5 mL
concentration
5-11 mg/mL
technique(s)
western blot: 1:4,000-1:8,000
storage temp.
2-8°C
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Physical form
Preparation Note
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| antibody form purified immunoglobulin | antibody form purified immunoglobulin | antibody form purified from hybridoma cell culture | antibody form purified immunoglobulin |
| conjugate peroxidase conjugate | conjugate CY3 conjugate | conjugate peroxidase conjugate | conjugate agarose conjugate |
| biological source mouse | biological source mouse | biological source mouse | biological source mouse |
| clone V5-10, monoclonal | clone V5-10, monoclonal | clone HIS-1, monoclonal | clone V5-10, monoclonal |
| technique(s) western blot: 1:4,000-1:8,000 | technique(s) immunocytochemistry: 2.0-4.0 μg/mL | technique(s) western blot: 1:2,000 using lysates of Escherichia coli induced to express a 6xHis tagged protein | technique(s) affinity chromatography: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable |
| form lyophilized powder | form - | form lyophilized powder | form - |
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Skin Sens. 1
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?