Kluczowe dokumenty
SAB4300418
Sigma-Aldrich
Anti-PTK2 (Ab-925) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-FADK antibody produced in rabbit, Anti-FAK antibody produced in rabbit, Anti-FAK1 antibody produced in rabbit, Anti-PTK2 protein tyrosine kinase 2 antibody produced in rabbit, Anti-pp125FAK antibody produced in rabbit
Wybierz wielkość
100 μG
1870,00 zł
1870,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μG
1870,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
1870,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
~125 kDa
reaktywność gatunkowa
human, rat, mouse
stężenie
1 mg/mL
metody
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:50-1:100
indirect immunofluorescence: 1:100-1:200
western blot: 1:500-1:1000
izotyp
IgG
sekwencja immunogenna
(K-V-Y-E-N)
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PTK2(5747)
Immunogen
Sekwencja peptydowa wokół aa. 923-927 (K-V-Y-E-N), zgodnie z białkiem PTK2.
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Opis wartości docelowych
Niereceptorowa kinaza białkowo-tyrozynowa zaangażowana w szlaki sygnałowe związane z ruchliwością komórek, proliferacją i apoptozą. Aktywowana przez fosforylację tyrozyny w odpowiedzi na grupowanie integryn indukowane przez adhezję komórkową lub sieciowanie przeciwciał, lub przez zajęcie receptora sprzężonego z białkiem G (GPCR) przez ligandy, takie jak bombesyna lub kwas lizofosfatydowy, lub przez zajęcie receptora LDL. Odgrywa potencjalną rolę w transformacjach onkogennych skutkujących zwiększoną aktywnością kinaz.
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline containing 0.02% sodium azide and 50% glycerol
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
S Wan et al.
Biomaterials, 171, 107-117 (2018-04-24)
Adipose-derived mesenchymal stem cells (ASCs) represent an excellent candidate for tissue engineering due to their multipotency and paracrine functions. Physical cues provided by the scaffolds have been shown to direct a variety of cellular behaviors of ASCs; however, their effects