Merck
HPA004748
Sigma-Aldrich
Anti-TLN1 antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-Talin-1
Wybierz wielkość
100 μL
2440,00 zł
2440,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
2440,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
2440,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
rozszerzona walidacja
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:200-1:500
sekwencja immunogenna
LLYTAKEAGGNPKQAAHTQEALEEAVQMMTEAVEDLTTTLNEAASAAGVVGGMVDSITQAINQLDEGPMGEPEGSFVDYQTTMVRTAKAIAVTVQEMVTKSNTSP
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... TLN1(7094)
Opis ogólny
TLN1 (talina 1) jest białkiem cytoszkieletowym ulegającym ekspresji w macierzy zewnątrzkomórkowej. Jest to ogólnie cząsteczka o wysokiej masie cząsteczkowej, szeroko rozpowszechniona od pleśni po ludzi. U ludzi jest zlokalizowana w wielu komórkach, w tym w leukocytach, płucach, łożysku, wątrobie, nerkach, śledzionie, grasicy, okrężnicy, mięśniach szkieletowych i sercu.
Immunogen
Talin-1 recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
Anti-TLN1 antibody produced in rabbit, a Prestige Antibody, is developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project . Each antibody is tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues. These images can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. The antibodies are also tested using immunofluorescence and western blotting.[1] To view these protocols and other useful information about Prestige Antibodies and the HPA, visit sigma.com/prestige.
Działania biochem./fizjol.
TLN1 (talina 1) bierze udział w organizacji włókien aktyny. Jest również związana z rozprzestrzenianiem się i migracją kilku typów komórek. Jest związana z powstawaniem guzów, migracją i przerzutami w różnych typach nowotworów. TLN1 pomaga w adhezji komórek poprzez kontrolowanie interakcji integryn z macierzą zewnątrzkomórkową (ECM). Został zgłoszony jako potencjalny marker diagnostyczny dla raka wątrobowokomórkowego (HCC).
Cechy i korzyści
Prestige Antibodies® to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał Prestige Antibodies® z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najbardziej powszechnych tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST70091
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Mahmoud M Youns et al.
Asian Pacific journal of cancer prevention : APJCP, 14(6), 3819-3823 (2013-07-28)
Hepatocellular carcinoma (HCC) is a major cause of cancer mortality worldwide. The outcome of HCC depends mainly on its early diagnosis. To date, the performance of traditional biomarkers is unsatisfactory. Talins were firstly identified as cytoplasmic protein partners of integrins
Kun-Peng Fang et al.
Asian Pacific journal of cancer prevention : APJCP, 15(6), 2655-2661 (2014-04-26)
Talin-1 is a cytoskeleton protein that participates in cell migration and plays a role in tumor formation, migration, and metastasis in different types of cancer. Chinese investigators have observed that the levels of Talin-1 protein and mRNA expression in HCC
Jian-Lin Zhang et al.
Asian Pacific journal of cancer prevention : APJCP, 12(12), 3265-3269 (2011-01-01)
Hepatocellular carcinoma (HCC) is one of the most lethal and prevalent cancers in the human population. Despite its significance, there is only limited understanding of pathological mechanisms and therapeutic options. Talin1, a focal adhesion complex protein that is required for
T Ben-Yosef et al.
Genomics, 62(2), 316-319 (1999-12-28)
Talin is a high-molecular-weight cytoskeletal protein, localized at cell-extracellular matrix associations known as focal contacts. In these regions, talin is thought to link integrin receptors to the actin cytoskeleton. Talin plays a key role in the assembly of actin filaments
Monique Philippe et al.
The Journal of biological chemistry, 288(18), 13046-13056 (2013-03-28)
Weibel-Palade bodies (WPBs) are specific cigar-shaped granules that store von Willebrand factor (VWF) for its regulated secretion by endothelial cells. The first steps of the formation of these granules at the trans-Golgi network specifically require VWF aggregation and an external