Kluczowe dokumenty
SAB4200790
Przeciwciało anty-ludzkieIgG (specyficzne dla Fc) - peroksydaza, mysie monoklonalne
clone GG-7, purified from hybridoma cell culture
Synonim(y):
Anty-ludzkaimmunoglobulina G
Wybierz wielkość
1810,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
1810,00 zł
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
peroxidase conjugate
forma przeciwciała
purified from hybridoma cell culture
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
GG-7, monoclonal
Formularz
lyophilized powder
reaktywność gatunkowa
human
metody
direct ELISA: 1:40,000-1:80,000 using 2.5 μg/mL human IgG1 for coating
izotyp
IgG1
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
Opis ogólny
Fragment Fc pełni różne ważne funkcje, takie jak wiązanie dopełniacza, miejsce przyłączania czynnika reumatoidalnego (autoprzeciwciała skierowanego do Fc), przechodzenie przez błonę łożyskową i wiązanie białka A. Pewna populacja limfocytów posiada również "receptor Fc". Funkcje te wskazują na znaczenie immunoreagentów specyficznych dla fragmentu Fc ludzkiej IgG.
Monoclonal Anti-Human IgG (specyficzny dla Fc) jest specyficzny dla fragmentu Fc ludzkiej IgG i jest obserwowany ze wszystkimi podklasami ludzkiej IgG, ale nie z fragmentem Fab ludzkiej IgG, oczyszczonymi łańcuchami lekkimi, ludzką IgA lub ludzką IgM.
Immunogen
Zastosowanie
Postać fizyczna
Inne uwagi
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)