Przejdź do
N4637
Newborn Calf Serum
USA origin, sterile-filtered, suitable for cell culture
Synonim(y):
NBCS, NBS, NCS, calf sera, calf serum, newborn calf sera
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
520,00 zł
500 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
714,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352207
NACRES:
NA.71
MDL number:
Biological source:
bovine (calf)
Origin:
USA origin
Sterility:
sterile-filtered
Form:
liquid
Shipped in:
dry ice
520,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
bovine (calf)
Quality Segment
sterility
sterile-filtered
form
liquid
composition
hemoglobin, ≤20 mg/dL
origin
USA origin
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
≤100 EU/mL endotoxin
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
Application
Newborn calf serum (NCS) is collected within 10 days post partum. NCS is useful in a wide range of cell culture and organ preservation applications. For example, it is used in cornea preservation and cryopreservation of bovine embryos. NCS is used in cell culture to support the maturation of oocytes; to study the function of tubular epithelial cells; and to develop primary cultures of cells such as visceral adipocytes.
Preparation Note
Collected from calves that are 10 days old or less.
Analysis Note
Endotoxin tested
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
N4762C805612138C
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
biological source
bovine (calf)
biological source
bovine (calf)
biological source
bovine (calf) (formula-fed)
biological source
bovine (calf) (formula-fed)
sterility
sterile-filtered
sterility
sterile-filtered
sterility
sterile-filtered
sterility
sterile-filtered
origin
USA origin
origin
USA origin
origin
USA origin
origin
USA origin
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
-
composition
hemoglobin, ≤20 mg/dL
composition
hemoglobin, ≤20 mg/mL
composition
hemoglobin, ≤35 mg/dL
composition
hemoglobin, ≤35 mg/dL
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Newborn Calf Serum
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)