Merck
SAB4200871
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-Pseudomonasaeruginosa Exotoxin A, mysie monoklonalne
clone EXO-68, purified from hybridoma cell culture
Synonim(y):
ETA, Egzotoksyna Pseudomonas A, PE
Wybierz wielkość
100 μL
741,00 zł
100 μL
1890,00 zł
741,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
741,00 zł
100 μL
1890,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
741,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
forma przeciwciała
purified from hybridoma cell culture
Poziom jakości
klon
EXO-68
Formularz
liquid
reaktywność gatunkowa
Pseudomonas aeruginosa
stężenie
~1 mg/mL
metody
ELISA: 2.5-5 μg/mL using Exotoxin A from Pseudomonas aeruginosa for coating.
immunoblotting: 0.125-0.25 μg/mL using exotoxin A from Pseudomonas aeruginosa.
izotyp
IgM
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
Opis ogólny
Pseudomonas aer uginosa to gram ujemna, jednokomórkowa, tlenowa lub fakultatywna beztlenowa bakteria w kształcie pręcika, która powszechnie zasiedla glebę i środowisko wodne.1,2 Egzotoksyna A (PE) jest najsilniejszym czynnikiem wirulencji wydzielanym przez niektóre szczepy P. aeruginosa. Składa się z trzech domen strukturalnych, domeny N-końcowej (I) odpowiedzialnej za wiązanie toksyny z receptorem komórki gospodarza, domeny środkowej (II) odgrywającej rolę w translokacji toksyny przez błonę i domeny C-końcowej (III), która ma aktywność ADP-rybozylacji.4,5
Specyficzność
Przeciwciało monoklonalne przeciwko egzotoksynie A z Pseudomonas aer uginosa specyficznie rozpoznaje egzotoksynę A z Pseudomonas aeruginosa (ETA, PE) i nie wykazuje reaktywności krzyżowej z enterotoksyną gronkowcową A i B (SEA, SEB) oraz toksyną cholery.
Zastosowanie
Przeciwciało może być stosowane w różnych technikach immunochemicznych, w tym Immunoblotting (70 kDa) i ELISA.
Działania biochem./fizjol.
P.aeruginosa jest uważana za oportunistyczny patogen ludzki, wywołujący choroby głównie u pacjentów z obniżoną odpornością. Jest szczególnie śmiertelna u pacjentów z mukowiscydozą (CF), ale stanowi również poważny problem w przypadku przewlekłych ran, ran oparzeniowych i infekcji wszczepionych biomateriałów, takich jak cewniki.3 Genom P. aeruginosa koduje ogromny arsenał czynników wirulencji, takich jak system wydzielania typu 3 (T3SS), pilli typu 4 i kilka wydzielanych proteaz, lipaz i fosfolipaz.1 Aktywność ADP-rybozylacji egzotoksyny A hamuje czynnik elongacji 2 (EF2) gospodarza i syntezę białek.1 Ze względu na aktywność ADP-rybozylacji toksyny PE jest uważany za selektywny czynnik eliminujący określone populacje komórek, powodujący nieodwracalne zatrzymanie syntezy białek prowadzące do śmierci komórki. Aby zmniejszyć niekorzystne skutki naturalnego PE, zmutowany PE został wykorzystany w kilku próbach opracowania rekombinowanej toksyny-przeciwciała lub fragmentów fuzyjnych cytokin do zastosowań terapeutycznych, w tym immunoterapii nowotworów.5-9
Postać fizyczna
Dostarczany jako roztwór w 0,01 M soli fizjologicznej buforowanej fosforanami o pH 7,4, zawierający 15 mM azydek sodu jako środek konserwujący.
Przechowywanie i stabilność
W przypadku ciągłego stosowania przechowywać w temperaturze 2-8°C przez okres do jednego miesiąca. W celu dłuższego przechowywania zamrażać w porcjach roboczych. Nie zaleca się wielokrotnego zamrażania i rozmrażania. Jeśli po dłuższym przechowywaniu wystąpi niewielkie zmętnienie, przed użyciem należy oczyścić roztwór przez odwirowanie. Rozcieńczone próbki robocze należy wyrzucić, jeśli nie zostaną użyte w ciągu 12 godzin.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile w naszym katalogu nie określono inaczej, nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro , zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo ani do żadnego rodzaju konsumpcji lub stosowania u ludzi lub zwierząt.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
D J Hassett
Journal of bacteriology, 178(24), 7322-7325 (1996-12-01)
Pseudomonas aeruginosa produced alginate and elevated algD (encoding GDPmannose 6-dehydrogenase) transcription under strict anaerobic conditions, especially when using nitrate as a terminal electron acceptor. Purified alginate added to bacterial suspensions caused a decrease in growth, suggesting that alginate contributes to
I Pastan et al.
Science (New York, N.Y.), 254(5035), 1173-1177 (1991-11-22)
Recombinant toxins target cell surface receptors and antigens on tumor cells. They kill by mechanisms different from conventional chemotherapy, so that cross resistance to conventional chemotherapeutic agents should not be a problem. Furthermore, they are not mutagens and should not
R Hertle et al.
Infection and immunity, 69(11), 6962-6969 (2001-10-13)
Pseudomonas aeruginosa is the major infectious agent of concern for cystic fibrosis patients. Strategies to prevent colonization by this bacterium and/or neutralize its virulence factors are clearly needed. Here we characterize a dual-function vaccine designed to generate antibodies to reduce
Shaan L Gellatly et al.
Pathogens and disease, 67(3), 159-173 (2013-04-27)
Pseudomonas aeruginosa is a metabolically versatile bacterium that can cause a wide range of severe opportunistic infections in patients with serious underlying medical conditions. These infections are characterized by an intense neutrophilic response resulting in significant damage to host tissues
J Hwang et al.
Cell, 48(1), 129-136 (1987-01-16)
Pseudomonas exotoxin A is a single chain toxin with three structural domains that inhibits protein synthesis in eukaryotic cells by catalyzing ADP ribosylation of elongation factor 2. To study the function of these domains, we deleted different portions of the