Przejdź do
SAB4200743
Przeciwciało anty-ludzkieIgG (specyficzne dla Fc) - peroksydaza, mysie monoklonalne
clone HP-6017, purified from hybridoma cell culture
Synonim(y):
Anty-ImmunoglubulinaG (specyficzna dla Fc)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 vial
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1880,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.46
UNSPSC Code:
12352203
Conjugate:
peroxidase conjugate
Clone:
HP-6017, monoclonal
Application:
ELISA
Citations:
2
1880,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
peroxidase conjugate
antibody form
purified from hybridoma cell culture
antibody product type
primary antibodies
clone
HP-6017, monoclonal
form
lyophilized powder
species reactivity
human
concentration
~2 mg/mL
technique(s)
ELISA: 1:80,000-1:160,000 using 5 μg/mL Human IgG myeloma for coating
isotype
IgG2a
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
General description
Przeciwciało anty-ludzkie IgG (specyficzne dla Fc) - peroksydaza, mysie monoklonalne (izotyp mysiej IgG2a) pochodzi z hybrydomy HP-6017, wytwarzanej przez fuzję mysich komórek szpiczaka i splenocytów myszy immunizowanych oczyszczonymi ludzkimi białkami szpiczaka IgG kowalencyjnie sprzężonymi z mikrokulkami poli-aminostyrenowymi (PAS). IgG (immunoglobuliny G) są najczęstszym izotypem immunoglobulin we krwi, limfie, płynach mózgowo-rdzeniowych i otrzewnowych i służą jako kluczowi gracze w humoralnej odpowiedzi immunologicznej. IgG obejmują cztery podklasy (IgG1, IgG2, IgG3 i IgG4), składają się ze zmiennego fragmentu Fab (który obejmuje miejsce rozpoznawania przeciwciała) i konserwowanego fragmentu Fc.
Immunogen
Ludzkie białka szpiczakowe IgG
Application
Przeciwciało anty-ludzkie IgG (specyficzne dla Fc) - peroksydaza zostało użyte w teście immunoenzymatycznym (ELISA).
Biochem/physiol Actions
Niedobory IgG (immunoglobuliny G) są często związane z różnymi chorobami. Fragment Fc pełni różne ważne funkcje (np. wiązanie dopełniacza, miejsce przyłączania czynnika reumatoidalnego i wiązanie białka A), co wskazuje na znaczenie immunoreagentów specyficznych dla fragmentu Fc ludzkiej IgG.
Physical form
Dostarczany w postaci liofilizowanego proszku.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SAB4200791SAB4200770F5016
description
clone HP-6017, purified from hybridoma cell culture
description
clone GG-6, purified from hybridoma cell culture
description
clone HP-6025, purified from hybridoma cell culture
description
clone HP-6017, purified from hybridoma cell culture
conjugate
peroxidase conjugate
conjugate
peroxidase conjugate
conjugate
peroxidase conjugate
conjugate
FITC conjugate
clone
HP-6017, monoclonal
clone
GG-6, monoclonal
clone
HP-6025, monoclonal
clone
HP-6017, monoclonal
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
rabbit, sheep, horse (IgG), goat, human
antibody form
purified from hybridoma cell culture
antibody form
purified from hybridoma cell culture
antibody form
purified from hybridoma cell culture
antibody form
purified from hybridoma cell culture
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Still not finding the right product?
— lub —
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Co się dzieje?
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)