Kluczowe dokumenty
SAB4200733
Anti-IL6 high affinity antibody, Mouse monoclonal
clone IL6-4G1, purified from hybridoma cell culture
Synonim(y):
Anti-B-cell stimulatory factor 2 (BSF-2), Anti-CTL differentiation factor (CDF), Anti-Hybridoma growth factor, Anti-Interferon beta-2 (IFN-beta-2), Anti-Interleukin-6
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified from hybridoma cell culture
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
IL6-4G1, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
~1.0 mg/mL
metody
ELISA: suitable
immunoblotting: 2-4 μg/mL using concentrated supernatant of human osteosarcoma MG-63 cells treated with IL1β
immunoprecipitation (IP): 1-2 μg/test using concentrated supernatant of human osteosarcoma MG-63 cells treated with IL1β
izotyp
IgG1
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... IL6(3569)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
- immunoblotting
- immunoprecipitation
- enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA)
Działania biochem./fizjol.
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
polecane
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)