Merck
SAB4200728
Sigma-Aldrich
Przeciwciało przeciw chromograninie-A, mysie monoklonalne
clone CHGA(419), purified from hybridoma cell culture
Synonim(y):
Anty-CHGA, Anty-CgA, Anty-SP-1, Przeciwciało przeciw przysadkowemubiałku wydzielniczemu I
About This Item
Kod UNSPSC:
41116158
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
forma przeciwciała
purified from hybridoma cell culture
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
CHGA(419), monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
~50 kDa
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
~1.0 mg/mL
metody
immunoblotting: 10-20 μg/mL using human embryonic kidney 293T cell extract
immunohistochemistry: 10-20 μg/mL using heat-retrieved formalin-fixed, paraffin-embedded Human Stomach sections
izotyp
IgG1
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CHGA(1113)
Opis ogólny
Przeciwciało przeciwko chromograninie-A, mysie monoklonalne (izotyp mysiej IgG1) pochodzi z hybrydomy CHGA(419) wytworzonej przez fuzję mysich komórek szpiczaka i splenocytów myszy BALB/c immunizowanych syntetycznym peptydem odpowiadającym C-końcowemu regionowi ludzkiego białka chromograniny-A, sprzężonego z KLH. Białko chromogranina-A, znane również jako CgA, przysadkowe białko wydzielnicze I (SP-1), jest głównym członkiem rodziny granin kwaśnych glikoprotein wydzielniczych, które ulegają ekspresji we wszystkich komórkach endokrynnych i neuroendokrynnych. Białko to znajduje się w komórkach neuroendokrynnych rozmieszczonych w całym organizmie, w tym w komórkach neuroendokrynnych jelita grubego i cienkiego, rdzeniu nadnerczy i wysepkach trzustkowych oraz pęcherzykach wydzielniczych neuronów.
Immunogen
syntetyczny peptyd odpowiadający C-końcowemu regionowi ludzkiego białka chromograniny-A sprzężonego z KLH
Zastosowanie
Przeciwciało anty-Chromogranin-A zostało użyte w immunohistochemii, immunoblottingu.
Działania biochem./fizjol.
Chromogranina-A odgrywa kluczową rolę wewnątrzkomórkową w biogenezie ziarnistości wydzielniczych i homeostazie wapnia. Specyficzne dla tkanki i kontekstu proteolityczne rozszczepienie chromograniny-A daje polipeptydy o aktywności parakrynnej i endokrynnej, w tym: wazostatynę, katestatynę, GE25 i WE-14. Podwyższony poziom chromograniny-A we krwi wykazano w wielu stanach zapalnych i niezapalnych, w tym w nowotworach neuroendokrynnych (rakowiakach, guzach chromochłonnych, paraganglioma i innych), niewydolności nerek, nadciśnieniu tętniczym, przewlekłej niewydolności serca i reumatoidalnym zapaleniu stawów.
Postać fizyczna
Roztwór w 0,01 M soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, pH 7,4, zawierający 15 mM azydek sodu.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
The endocrine role for chromogranin A: a prohormone for peptides with regulatory properties
Helle KB, et al.
Cellular and Molecular Life Sciences, 64(22), 2863-2886 (2007)
Chromogranin-A production and fragmentation in patients with Takayasu arteritis
Tombetti E, et al.
Arthritis Research & Therapy, 18(1), 187-187 (2016)
A new human chromogranin A (CgA) immunoradiometric assay involving monoclonal antibodies raised against the unprocessed central domain (145-245)
Degorce F, et al.
British Journal of Cancer, 79(1), 65-65 (1999)
Chromogranin A: its clinical value as marker of neuroendocrine tumours.
Nobels FR, et al.
European Journal of Clinical Investigation, 28(6), 431-440 (1998)
Gervaise H Henry et al.
Cell reports, 25(12), 3530-3542 (2018-12-20)
A comprehensive cellular anatomy of normal human prostate is essential for solving the cellular origins of benign prostatic hyperplasia and prostate cancer. The tools used to analyze the contribution of individual cell types are not robust. We provide a cellular