Kluczowe dokumenty
AV48007
Sigma-Aldrich
Anti-ARRB2 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-ARB2, Anti-ARR2, Anti-Arrestin, β 2, Anti-DKFZp686L0365
Wybierz wielkość
100 μL
2420,00 zł
2420,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
2420,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
2420,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
46 kDa
reaktywność gatunkowa
human, bovine, dog, rabbit, rat, pig, horse
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ARRB2(409)
Opis ogólny
Arrestin, β 2 (ARRB2), należy do rodziny aresztin i hamuje odpowiedzi komórkowe poprzez desensytyzację receptora sprzężonego z białkiem G (GPCR). Blokuje również funkcje β-adrenergiczne. Warianty genetyczne ARRB2 są związane z chorobą Alzheimera i dyskinezą późną.
Przeciwciało Rabbit Anti-ARRB2 rozpoznaje ARRB2 świni, królika, psa, kurczaka, myszy, człowieka, szczura, bydła i danio pręgowanego.
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany na środkowy region ludzkiego ARRB2
Zastosowanie
Królicze przeciwciało anty-ARRB2 jest odpowiednie do aplikacji western blot w stężeniu 1 μg/ml. Może być również stosowane w aplikacjach IHC w stężeniu 4-8 μg/ml.
Działania biochem./fizjol.
Uważa się, że członkowie rodziny białek arrestin/beta-arrestin uczestniczą w desensytyzacji receptorów sprzężonych z białkiem G za pośrednictwem agonistów i powodują specyficzne tłumienie odpowiedzi komórkowych na bodźce, takie jak hormony, neuroprzekaźniki lub sygnały sensoryczne. Wykazano, że ARRB2, podobnie jak arestyna beta 1, hamuje funkcję receptora beta-adrenergicznego in vitro. Ulega ekspresji na wysokim poziomie w ośrodkowym układzie nerwowym i może odgrywać rolę w regulacji receptorów synaptycznych. Oprócz mózgu, cDNA dla arestyny beta 2 zostało wyizolowane z tarczycy, a zatem może być również zaangażowane w specyficzną dla hormonów desensytyzację receptorów TSH. Uważa się, że członkowie rodziny białek arestyny/beta-arestyny uczestniczą w desensytyzacji receptorów sprzężonych z białkiem G za pośrednictwem agonistów i powodują specyficzne tłumienie odpowiedzi komórkowych na bodźce, takie jak hormony, neuroprzekaźniki lub sygnały sensoryczne. Wykazano, że arrestyna beta 2, podobnie jak arrestyna beta 1, hamuje funkcję receptora beta-adrenergicznego in vitro. Ulega ona ekspresji na wysokim poziomie w ośrodkowym układzie nerwowym i może odgrywać rolę w regulacji receptorów synaptycznych. Oprócz mózgu, cDNA dla arestyny beta 2 zostało wyizolowane z tarczycy, a zatem może być również zaangażowane w specyficzną dla hormonów desensytyzację receptorów TSH. Znaleziono wiele alternatywnie splicowanych wariantów transkryptu dla tego genu, ale natura pełnej długości niektórych wariantów nie została zdefiniowana.
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: RLVIRKVQFAPEKPGPQPSAETTRHFLMSDRSLHLEASLDKELYYHGEPL
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało dostarczane w 1x buforze PBS z 0,09% (w/v) azydkiem sodu i 2% sacharozą.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Teng Jiang et al.
Current Alzheimer research, 11(4), 408-412 (2014-03-19)
Emerging evidence indicates that β-arrestin 2, an important regulator of G protein coupled receptors, is involved in the pathogenesis of Alzheimer's disease (AD). The aim of this study was to investigate the association between β-arrestin 2 gene (ARRB2) variation and
Y-J Liou et al.
European journal of neurology, 15(12), 1406-1408 (2008-12-04)
Tardive dyskinesia (TD) is a severe and potentially irreversible adverse effect of long-term antipsychotic treatment. Typical antipsychotics are commonly binding to the dopamine receptor D2 (DRD2), but the occurrence of antipsychotic-induced TD is rather delayed; therefore, the development of TD