Merck
SAB4200720
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-β-katenina, mysie przeciwciało monoklonalne
clone 15B8, purified from hybridoma cell culture
Synonim(y):
Anti-armadillo, Anty-CTNNB1
Wybierz wielkość
100 μL
1940,00 zł
1940,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
1940,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
1940,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified from hybridoma cell culture
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
15B8, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~94 kDa
reaktywność gatunkowa
chicken, mouse, human, rat, monkey, hamster, bovine, canine
stężenie
~1.0 mg/mL
metody
immunoblotting: 0.25-0.5 μg/mL using Madin-Darby bovine kidney (MDBK) cell line extract
immunofluorescence: 5-10 μg/mL using human breast adenocarcinoma MCF7 cells
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
izotyp
IgG1
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CTNNB1(1499)
mouse ... Ctnnb1(12387)
rat ... Ctnnb1(84353)
Opis ogólny
Przeciwciało anty-β-katenina, mysie monoklonalne (izotyp mysiej IgG1) pochodzi z hybrydomy 15B8 wytworzonej przez fuzję mysich komórek szpiczaka i splenocytów myszy BALB/c immunizowanych rekombinowaną kurzą β-kateniną. β-katenina, znana również jako rodzina β-kateniny.
Immunogen
rekombinowana ß-katenina z kurczaka
Zastosowanie
Przeciwciało anty-β-katenina, mysie monoklonalne zostało użyte w:
  • immunoblottingu
  • immunofluorescencja
  • immunohistochemia
  • immunoprecypitacja
Działania biochem./fizjol.
β-Katenina odgrywa podwójną funkcję w komórce, w tym adhezję komórka-komórka oraz jako składnik szlaku sygnałowego Wnt (wingless). W połączeniach adhezyjnych β-katenina wiąże się z domeną cytoplazmatyczną receptorów adhezyjnych z rodziny kadheryn, zakotwiczając je w cytoszkielecie aktyny, a tym samym działając jako białko strukturalne. β-katenina oddziałuje z czynnikami transkrypcyjnymi z rodziny czynników komórek T (TCF) w celu aktywacji genów docelowych. Sygnalizacja Wnt/β-kateniny oddziałuje z kilkoma szlakami komórkowymi w sposób zależny od kontekstu, w tym cytokin JakSTAT (Janus kinase-Signal transducer and activator of transcription), TGFβ (transforming growth factor-β), uszkodzeń DNA i szlaków sygnałowych Hippo. Ponadto β-katenina jest zaangażowana w morfogenezę embrionalną i nowotworzenie i jest ściśle regulowana przez fosforylację i dalszą degradację przez system ubikwityna-proteasom.
Postać fizyczna
Roztwór w 0,01 M soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, pH 7,4, zawierający 15 mM azydek sodu.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Thomas Andl et al.
Development (Cambridge, England), 131(10), 2257-2268 (2004-04-23)
Bone morphogenetic protein (BMP) signaling is thought to perform multiple functions in the regulation of skin appendage morphogenesis and the postnatal growth of hair follicles. However, definitive genetic evidence for these roles has been lacking. Here, we show that Cre-mediated
Kiyomi Tsuji-Tamura et al.
FEBS letters, 596(13), 1686-1699 (2022-04-02)
Blood vessels normally remain stable over the long term. However, in atherosclerosis, vascular cells leave the quiescent state and enter an activated state. Here, we investigated the factors that trigger the breakage of the quiescent state by screening growth factors
Beyond canonical: the Wnt and beta-catenin story
Moon RT and Gough NR
Science Signaling, 9(422), eg5-eg5 (2016)
E Sadot et al.
Oncogene, 19(16), 1992-2001 (2000-05-10)
Beta-catenin and plakoglobin are closely related armadillo family proteins with shared and distinct properties; Both are associated with cadherins in actin-containing adherens junctions. Plakoglobin is also found in desmosomes where it anchors intermediate filaments to the desmosomal plaques. Beta-catenin, on