Kluczowe dokumenty
HPA012297
Sigma-Aldrich
Anti-TNIK antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-TRAF2 and NCK-interacting protein kinase
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunohistochemistry: 1:200- 1:500
sekwencja immunogenna
AKELRELRIEETNRPMKKVTDYSSSSEESESSEEEEEDGESETHDGTVAVSDIPRLIPTGAPGSNEQYNVGMVGTHGLETSHADSFSGSISREGTLMIRETSGEKKRSGHSDSNGFAGHINLPDLV
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... TNIK(23043)
Immunogen
TRAF2 and NCK-interacting protein kinase recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
TNIK (TRAF2 and NCK interacting kinase) jest kinazą białkową należącą do rodziny kinaz centrum zarodkowego. Składa się z N-końcowej domeny kinazy. Jest zlokalizowana w jądrze. TNIK jest silnie zaangażowana w montaż cytoszkieletu i wydłużanie dendrytów neuronalnych. W układzie cytoszkieletu bezpośrednio oddziałuje z Rap2 w celu prawidłowego rozmieszczenia i rozprzestrzeniania się komórek. Stymuluje również N-końcową kinazę c-Jun do regulacji cytoszkieletu. TNIK działa jako aktywator transkrypcji podczas sygnalizacji Wnt, która jest niezbędnym krokiem dla kilku procesów fizjologicznych, w tym proliferacji komórek, różnicowania, ruchliwości, apoptozy. Odgrywa również ważną rolę w kryptach jelitowych i komórkach raka jelita grubego. Sugeruje się, że TNIK może być potencjalnym farmakologicznym inhibitorem kinazy w leczeniu raka jelita grubego.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST71437
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
C A Fu et al.
The Journal of biological chemistry, 274(43), 30729-30737 (1999-10-16)
Germinal center kinases (GCKs) compose a subgroup of the Ste20 family of kinases. Here we describe the cloning and characterization of a novel GCK family kinase, Traf2- and Nck-interacting kinase (TNIK) that interacts with both Traf2 and Nck. TNIK encodes
Alain C Burette et al.
The Journal of comparative neurology, 523(13), 1913-1924 (2015-03-11)
Tumor necrosis factor receptor-associated factor 2 (TRAF2)- and noncatalytic region of tyrosine kinase (NCK)-interacting kinase (TNIK) has been identified as an interactor in the psychiatric risk factor, Disrupted in Schizophrenia 1 (DISC1). As a step toward deciphering its function in
D-H Yu et al.
Oncogenesis, 2, e89-e89 (2014-02-26)
Traf2- and Nck-interacting kinase (TNIK) is one of the germinal center kinase family members involved in cytoskeleton organization and neuronal dendrite extension. Emerging evidence supports that TNIK is essential for activation of WNT signaling pathway in colon cancer growth. To