Merck
SAB4200685
Sigma-Aldrich
Anti-Glucagon antibody, Mouse monoclonal
clone K79bB10, purified from hybridoma cell culture
Synonim(y):
Monoclonal Anti-Glucagon antibody produced in mouse, GCG, GLP1, GLP2, GRPP
Wybierz wielkość
25 μL
736,00 zł
100 μL
1526,00 zł
736,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
25 μL
736,00 zł
100 μL
1526,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
51111800
NACRES:
NA.41
736,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
K79bB10, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
cat, rabbit, mouse, guinea pig, rat, dog, porcine, zebrafish, human
opakowanie
antibody small pack of 25 μL
stężenie
~1 mg/mL
metody
immunohistochemistry: 5-10 μg/mL using heat−retrieved formalin-fixed, paraffin-embedded Rat pancreas sections and Biotin/ExtrAvidin®-Peroxidase staining system.
radioimmunoassay: suitable
izotyp
IgG1
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
cat ... Gcg(101097825)
dog ... Gcg(403571)
guinea pig ... Gcg(100135526)
human ... GCG(2641)
mouse ... Gcg(14526)
pig ... Gcg(397595)
rabbit ... Gcg(100341777)
rat ... Gcg(24952)
Opis ogólny
Glucagon is a hormone peptide produced in Langerhans islets α-cells in the pancreas. The active form of glucagon is derived from the cleavage of preproglucagon (GCG). Additional cleavage peptides are oxyntomodulin and glucagon-like peptide-1 (GLP1).
Immunogen
Polymerized porcine glucagon
Zastosowanie
Monoclonal Anti-Glucagon antibody produced in mouse has been used in immunofluorescence staining. The product may be used in several immunochemical techniques including immunohistochemistry and radioimmunoassay (RIA).
Działania biochem./fizjol.
The biological activities of pancreatic glucagon include glycogenolysis, lipolysis, gluconeogenesis and ketogenesis. Glucagon has an antagonistic effect in the maintenance of normoglycemia to those of insulin and is suppressed by GLP1. Thus up-regulation of glucagon is leading to increased blood glucose levels. Glucagon-specific antibodies would prove useful as a Langerhans islets α cell, glucagonomas and tumor markers applying immunohistochemical techniques, and as an analytical tool in quantification of the hormone.
Postać fizyczna
Solution in 0.01 M phosphate buffered saline, pH 7.4, containing 15 mM sodium azide.
Informacje prawne
ExtrAvidin is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Metabolic regulation of GLP-1 and PC1/3 in pancreatic
Sancho V, et al.
Testing, 12 (2017)
Qingsheng Liu et al.
Advanced materials (Deerfield Beach, Fla.), 33(39), e2102852-e2102852 (2021-08-08)
Encapsulation of insulin-producing cells is a promising strategy for treatment of type 1 diabetes. However, engineering an encapsulation device that is both safe (i.e., no cell escape and no breakage) and functional (i.e., low foreign-body response (FBR) and high mass
The role of glucagon on type 2 diabetes at a glance
Godoy-Matos AF, et al.
Diabetology & Metabolic Syndrome, 6 (2014)
Pancreatic regulation of glucose homeostasis
Roder PV, et al.
Experimental & Molecular Medicine, 48(3), e219-e219 (2016)
An In Vivo Zebrafish Model for Interrogating ROS-Mediated Pancreatic
Kulkarni AA, et al.
Oxidative Medicine and Cellular Longevity, 2018 (2018)