AB3244
Anti-GLP-1 (7-36) Antibody, CT amide-reactive
serum, Chemicon®
Synonim(y):
Glucagon-like peptide-1
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
serum
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
spodziewany brak reakcji z
guinea pig
reaktywność gatunkowa (przewidywana na podstawie homologii)
mammals
producent / nazwa handlowa
Chemicon®
metody
ELISA: suitable
radioimmunoassay: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... GCG(2641)
Specyficzność
SPECIES REACTIVITIES: Most mammalian species. GLP-1 is identical in all mammalian species studied except guinea pig and presumably its South American rodent relatives.
Immunogen
Zastosowanie
EIA (capture). Detection limit 1.5 pmol/liter.
Note: Plasma samples require extraction for RIA, but not for sandwich EIA. Optimal working dilutions must be determined by end user.
Metabolism
Metabolic Hormones & Receptors
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Informacje prawne
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2