48-612MAG
MILLIPLEX® Total Akt/mTOR Magnetic Bead 11-Plex Kit - Cell Signaling Multiplex Assay
Synonim(y):
Test kulek magnetycznych
Wybierz wielkość
13 690,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
13 690,00 zł
Polecane produkty
reaktywność gatunkowa
human
Poziom jakości
producent / nazwa handlowa
Milliplex®
metody
multiplexing: suitable
metoda wykrywania
fluorometric (Luminex® xMAP®)
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
Specyficzność
Zastosowanie
Opakowanie
Przechowywanie i stabilność
Informacje prawne
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
10-13 - German Storage Class 10 to 13
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Powiązane treści
Learn how multiplexing with MILLIPLEX® multiplex assays can help simplify cancer research by measuring multiple circulating biomarkers at once. Find multiplex panels to analyze JAK-STAT, mTOR, MAPK, SAPK, TGFβ signaling pathways, and more.
Uncover how cells communicate with MILLIPLEX® cell signaling multiplex assays. Multiplexing with cell signaling phosphoprotein assays based on Luminex® xMAP® technology helps researchers measure phosphoproteins and total proteins within the same or different pathways from a single sample.
Odkryj, w jaki sposób komórki komunikują się za pomocą multipleksowych testów sygnalizacji komórkowej MILLIPLEX®. Multipleksowanie z testami fosfoprotein sygnalizacji komórkowej opartymi na technologii Luminex® xMAP® pomaga badaczom mierzyć fosfoproteiny i białka całkowite w ramach tej samej lub różnych ścieżek z jednej próbki.
Odkryj zalety testów multipleksowych MILLIPLEX®, opartych na technologii testów multipleksowych Luminex® xMAP®, które zapewniają spójne, wysokiej jakości wyniki i zobacz, w jaki sposób te multipleksowe testy biomarkerów Luminex® są wykorzystywane do postępu badań.