Kluczowe dokumenty
SAB1403855
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-GCG antibody produced in mouse
clone 1E2-E6, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
GLP1, GLP2, GRPP
Wybierz wielkość
100 μG
2220,00 zł
2220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μG
2220,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
2220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
1E2-E6, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~45.91 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG1κ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... GCG(2641)
Opis ogólny
Białko kodowane przez ten gen jest w rzeczywistości preproteiną, która jest rozszczepiana na cztery różne dojrzałe peptydy. Jeden z nich, glukagon, jest hormonem trzustkowym, który przeciwdziała obniżającemu poziom glukozy działaniu insuliny poprzez stymulację glikogenolizy i glukoneogenezy. Glukagon jest ligandem dla specyficznego receptora związanego z białkiem G, którego szlak sygnałowy kontroluje proliferację komórek. Dwa z pozostałych peptydów są wydzielane z komórek endokrynnych jelit i promują wchłanianie składników odżywczych poprzez różne mechanizmy. Wreszcie czwarty peptyd jest podobny do glicentyny, aktywnego enteroglukagonu. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
GCG (AAH05278, 1 a.a. ~ 180 a.a.) białko rekombinowane pełnej długości ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
MKSIYFVAGLFVMLVQGSWQRSLQDTEEKSRSFSASQADPLSDPDQMNEDKRHSQGTFTSDYSKYLDSRRAQDFVQWLMNTKRNRNNIAKRHDEFERHAEGTFTSDVSSYLEGQAAKEFIAWLVKGRRDFPEEVAIVEELGRRHADGSFSDEMNTILDNLAARDFINWLIQTKITDRK
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)