Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
0.2 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 966,00 zł |
0.5 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2070,00 zł 1759,50 zł |
Informacje o tej pozycji
966,00 zł
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
ascites fluid
antibody product type
secondary antibodies
clone
HP-6017, monoclonal
contains
15 mM sodium azide
species reactivity
rabbit, sheep, horse (IgG), goat, human
technique(s)
indirect ELISA: 1:3,000
isotype
IgG2a
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
General description
Application
- enzyme linked immunosorbent assay (ELISA)
- imprint immunofixation (IIF)
- immunofluorometric assay (IFMA)
- hemagglutination (HA)
- hemagglutination inhibition (HAI)
- particle counting immunoassay(PACIA)
Biochem/physiol Actions
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description clone HP-6017, ascites fluid | description clone HP-6050, ascites fluid | description clone HP-6014, purified from hybridoma cell culture | description 2.0 mg/mL, affinity isolated antibody |
| species reactivity rabbit, sheep, horse (IgG), goat, human | species reactivity - | species reactivity human | species reactivity - |
| technique(s) indirect ELISA: 1:3,000 | technique(s) indirect ELISA: 1:10,000 | technique(s) direct ELISA: 1:30,000 | technique(s) indirect ELISA: 1:20,000 |
| conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate biotin conjugate | conjugate unconjugated |
| biological source mouse | biological source mouse | biological source mouse | biological source goat |
| antibody form ascites fluid | antibody form ascites fluid | antibody form purified from hybridoma cell culture | antibody form affinity isolated antibody |
| isotype IgG2a | isotype IgG1 | isotype IgG1 | isotype - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Monoclonal Anti-Human IgG (Fc specific) antibody produced in mouse
— lub —
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?