Kluczowe dokumenty
SAB4200670
Anti-Myosin (Skeletal, Slow) antibody, Mouse monoclonal
clone NOQ7.5.4D, purified from hybridoma cell culture
Synonim(y):
Monoclonal Anti-Myosin (Skeletal, Slow) antibody produced in mouse, CMD1S, CMH1, MPD1, MYHCB, SPMD, SPMM
Wybierz wielkość
736,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
736,00 zł
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified from hybridoma cell culture
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
NOQ7.5.4D, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
sheep, goat, chicken, feline, guinea pig, pig, rabbit, hamster, canine, rat, human, mouse, bovine
opakowanie
antibody small pack of 25 μL
stężenie
~1 mg/mL
metody
immunoblotting: 1.25-2.5 μg/mL using Rat skeletal muscle lysate.
immunohistochemistry: 2.5-5 μg/mL using pronase digested, formalin-fixed, paraffin-embedded rabbit tongue/leg sections and Biotin/ExtrAvidin®-Peroxidase staining system.
izotyp
IgG1
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... MYH7(4625)
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Postać fizyczna
Informacje prawne
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)