Kluczowe dokumenty
SAB2106550
Sigma-Aldrich
Anti-MYH7 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anty-CMD1S, Anty-CMH1, Anty-MPD1, Anty-MYHCB, Anty-SPMD, Anty-SPMM
Wybierz wielkość
100 μL
3030,00 zł
3030,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
3030,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
3030,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
223 kDa
reaktywność gatunkowa
guinea pig, bovine, horse, rabbit, mouse, human, rat, dog
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... MYH7(4625)
mouse ... Myh7(140781)
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany na środkowy region ludzkiego MYH7
Działania biochem./fizjol.
Myh7 odgrywa rolę w skurczu mięśni.
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: TLEDQMNEHRSKAEETQRSVNDLTSQRAKLQTENGELSRQLDEKEALISQ
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało dostarczane w 1x buforze PBS z 0,09% (w/v) azydkiem sodu i 2% sacharozą.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Hanping Qi et al.
Molecular therapy. Nucleic acids, 19, 507-522 (2020-01-11)
Cardiac hypertrophy, a response of the heart to increased workload, is a major risk factor for heart failure. Myostatin (MSTN) is an inhibitor of myogenesis, regulating the number and size of skeletal myocytes. In recent years, cardiomyocyte autophagy also has
Jing Ren et al.
Cell death discovery, 7(1), 378-378 (2021-12-09)
Cardiac hypertrophy is a common pathological change accompanied by various cardiovascular diseases; however, its underlying mechanisms remain elusive. Mounting evidence indicates that long non-coding RNAs (lncRNAs) are novel transcripts involved in regulating multiple biological processes. However, little is known about
Diego Salagre et al.
Antioxidants (Basel, Switzerland), 12(8) (2023-08-26)
Obesity-induced skeletal muscle (SKM) inflexibility is closely linked to mitochondrial dysfunction. The present study aimed to evaluate the effects of melatonin on the red vastus lateralis (RVL) muscle in obese rat models at the molecular and morphological levels. Five-week-old male
Kevin M Tharp et al.
Cell metabolism, 27(3), 602-615 (2018-03-08)
The activation of brown/beige adipose tissue (BAT) metabolism and the induction of uncoupling protein 1 (UCP1) expression are essential for BAT-based strategies to improve metabolic homeostasis. Here, we demonstrate that BAT utilizes actomyosin machinery to generate tensional responses following adrenergic
Yapeng Li et al.
Experimental cell research, 370(1), 78-86 (2018-06-15)
Metabolic dysfunction is a hallmark of cardiac hypertrophy and heart failure. During cardiac failure, the metabolism of cardiomyocyte switches from fatty acid oxidation to glycolysis. However, the roles of key metabolic enzymes in cardiac hypertrophy are not understood fully. Here