Kluczowe dokumenty
SAB4301129
Sigma-Aldrich
Anty-MYH4
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Miozyna-4, MyHC-2b, Łańcuch ciężki miozyny, Łańcuch ciężki miozyny 2b, Łańcuch ciężki miozyny 4
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
224 kDa
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
1.0 mg/mL
metody
immunohistochemistry: 1:50-1:100
izotyp
IgG
nr dostępu
NP_060003.2
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... MYH4(4622)
Specyficzność
Przeciwciało wykrywa endogenne poziomy całkowitego białka MYH4.
Immunogen
Zsyntetyzowany peptyd pochodzący z C-końca ludzkiego MYH4.
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Rabbit IgG in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Letter to the editor: Comments on Stuart et al. (2016): "Myosin content of individual human muscle fibers isolated by laser capture microdissection".
Stefano Schiaffino et al.
American journal of physiology. Cell physiology, 311(6), C1048-C1049 (2016-12-14)
Junmei Wang et al.
Scientific reports, 9(1), 3920-3920 (2019-03-10)
Amyotrophic lateral sclerosis (ALS) is a progressive neuromuscular disease involving motor neuron death, paralysis and, ultimately, respiratory failure. Motor neuron dysfunction leads to target skeletal muscle atrophy involving dysregulation of downstream cell survival, growth and metabolic signaling. Decreased Akt activity
Charles A Stuart et al.
American journal of physiology. Cell physiology, 310(5), C381-C389 (2015-12-18)
Muscle fiber composition correlates with insulin resistance, and exercise training can increase slow-twitch (type I) fibers and, thereby, mitigate diabetes risk. Human skeletal muscle is made up of three distinct fiber types, but muscle contains many more isoforms of myosin