Merck
SAB4200519
Sigma-Aldrich
Anti-GLUT1 (C-terminal) antibody produced in rabbit
~1.0 mg/mL, affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-SLC2A1, Anti-member 1, Anti-solute carrier family 2 (facilitated glucose transporter)
Wybierz wielkość
200 μL
2160,00 zł
2160,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Rekombinowane, niezawierające konserwantów przeciwciało jest dostępne dla Twojego celu. Wypróbuj ZRB071401
Wybierz wielkość
Zmień widok
200 μL
2160,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
2160,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Rekombinowane, niezawierające konserwantów przeciwciało jest dostępne dla Twojego celu. Wypróbuj ZRB071401
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~55-70 kDa
reaktywność gatunkowa
mouse, rat, human
stężenie
~1.0 mg/mL
metody
western blot: 0.5-1.0 μg/mL using rat spinal cord extracts (S1 fraction)
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SLC2A1(6513)
mouse ... Slc2a1(20525)
rat ... Slc2a1(24778)
Opis ogólny
Transporter glukozy 1 (GLUT1, SLC2A1) należy do rodziny transporterów glukozy (GLUT). Jest zlokalizowany w błonie i ulega silnej ekspresji w mózgu i rdzeniu kręgowym, ze stosunkowo wysoką gęstością w móżdżku. Naczyniowa forma GLUT1 jest zlokalizowana głównie w komórkach śródbłonka naczyń krwionośnych.
Immunogen
Peptyd odpowiadający sekwencji na C-końcu ludzkiego GLUT1, skoniugowany z KLH. Odpowiednia sekwencja jest identyczna w szczurzym i mysim GLUT1.
Zastosowanie
Przeciwciało anty-GLUT1 (C-końcowe) wyprodukowane u królika zostało użyte w immunoblottingu.
Działania biochem./fizjol.
GLUT1 jest głównym transporterem glukozy w barierze krew-mózg (BBB), który reguluje podstawowy poziom glukozy. Zwiększona ekspresja GLUT1 jest związana ze wzrostem komórek i transformacją nowotworową.
Postać fizyczna
w 0,01 M roztworze soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, pH 7,4, zawierającym 15 mM azydek sodu.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Glucose transporters: expression, regulation and cancer
Medina RA and Owen GI
Biological Research, 35(1), 9-26 (2002)
Immunohistochemical localization and quantification of glucose transporters in the mouse brain
Choeiri C, et al.
Neuroscience, 111(1), 19-34 (2002)
Photobiomodulatory effects of superpulsed 904 nm laser therapy on bioenergetics status in burn wound healing
Yadav A, et al.
Journal of Photochemistry and Photobiology. B, Biology, 162, 77-85 (2016)
Differential localization of glucose transporter isoforms in non-polarized mammalian cells: distribution of GLUT1 but not GLUT3 to detergent-resistant membrane domains
Sakyo T and Kitagawa T
Biochimica et Biophysica Acta - Biomembranes, 1567, 165-175 (2002)
Aarón Guerrero et al.
Frontiers in cardiovascular medicine, 8, 644797-644797 (2021-06-29)
Diabetes mellitus (DM) causes high glucose (HG) levels in the plasma and urine. The (pro)renin receptor (PRR) is a key regulator of renal Na+ handling. PRR is expressed in intercalated (IC) cells of the collecting duct (CD) and binds renin